Learn More
CELLPATH PLATEAU À 10 GLISSIÈRES FILOSLIDE
Code produit 30226317
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rouge
Conditionnement:
10 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30226317 Blanc 10 pièces
30226318 Bleu 10 pièces
30226319 Jaune 10 pièces
30226320 Rouge 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30226317 Fournisseur CELLPATH Code fournisseur WEX110201B
Expédition estimée: 30-11-2026
Les plateaux à lames FiloSlide 10 offrent une vue panoramique à 360° très pratique.° Le rabat de couverture se replie proprement sur lui-même pour gagner de la place. Un index de référence est inclus sur le rabat et un logement encastré à l'intérieur de ce rabat empêche les diapositives humides de coller à la planche.
  • Le plateau FiloSlide 10, qui mesure 335 mm x 102 mm, possède une seule colonne de 10 puits.
  • Chaque glissière possède son propre compartiment à dégagement facile, numéroté individuellement.
  • Fabriqué en panneau solide et disponible en six couleurs, dont noir, blanc, jaune, bleu, vert et rouge.
  • Cela permet aux laboratoires d'attribuer un code couleur aux différents types de charge de travail ou aux différentes applications.
  • Principaux avantages :
  • 360° Le rabat de couverture permet de gagner de l'espace de travail.
  • Une gamme de couleurs est disponible pour faciliter l'allocation des ressources de l'équipe.
  • Rainures pour les pouce permettant un retrait facile des glissières
  • Robuste, permettant de multiples utilisations et des économies de coûts
Spécification
Type Porte-lames
Capacité de lame 10