Learn More
CELLPATH BOÎTE DE 100 FILOSLIDE (POUR LES SUPA MÉGA SLIDES)
Code produit 30226309
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
30226309 Bleu 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30226309 Fournisseur CELLPATH Code fournisseur WEQ090600A
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La boîte en plastique robuste FiloSlide offre un rangement sûr et économique pour les lames de microscope (jusqu'à 100 lames Supa Mega). Elles sont empilables pour un rangement facile et sont dotées d'une fermeture à pression qui empêche la saleté et la poussière de pénétrer.
  • Les boîtes sont également résistantes aux éclaboussures et contiennent une fiche d'identification pour faciliter l'identification des spécimens.
  • Principaux avantages :
  • Stockez jusqu'à 100 toboggans Supa Mega
  • Résistant aux éclaboussures
  • Fiche incluse
  • Empilable pour un rangement facile
Spécification
Type Boîte de lames
Capacité de lame 100
Couleur Bleu