Learn More
CELLPATH PLATEAU À GLISSIÈRES FILOSLIDE 20
Code produit 30226326
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Rouge
Vert
Conditionnement:
10 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30226326 Rouge 10 pièces
30226321 Noir 10 pièces
30226322 Blanc 10 pièces
30226323 Vert 10 pièces
30226324 Bleu 10 pièces
30226325 Jaune 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30226326 Fournisseur CELLPATH Code fournisseur WEX201001B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.69€
    58.08€ / 10 pièces
    Économisez 39.61€
    40% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Les plateaux à lames FiloSlide 20 offrent une vue panoramique à 360° très pratique.° Le rabat de couverture se replie proprement sur lui-même pour gagner de la place. Un index de référence est inclus sur le rabat et un logement encastré à l'intérieur de ce rabat empêche les diapositives humides de coller à la planche.
  • Le plateau FiloSlide 20, qui mesure 335 mm x 204 mm, possède une seule colonne de 20 puits.
  • Chaque glissière possède son propre compartiment à dégagement facile, numéroté individuellement.
  • Fabriqué en panneau solide et disponible en six couleurs, dont noir, blanc, jaune, bleu, vert et rouge.
  • Cela permet aux laboratoires d'attribuer un code couleur aux différents types de charge de travail ou aux différentes applications.
  • Principaux avantages :
  • 360° Le rabat de couverture permet de gagner de l'espace de travail.
  • Une gamme de couleurs est disponible pour faciliter l'allocation des ressources de l'équipe.
  • Rainures pour les pouce permettant un retrait facile des glissières
  • Robuste, permettant de multiples utilisations et des économies de coûts
Spécification
Type Porte-lames
Capacité de lame 20
Couleur Rouge