Learn More
CELLPATH FILOSLIDE 25 BOÎTE
Code produit 30226299
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Black
Blanc
Blue
Orange
Red
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30226299 Blue 1 pièce
30226297 Black 1 pièce
30226298 Blanc 1 pièce
30226300 Orange 1 pièce
30226301 Red 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30226299 Fournisseur CELLPATH Code fournisseur WEQ020600A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.42€
    7.98€ / 1 pièces
    Économisez 5.44€
    40% de réduction
Expédition estimée: 30-12-2026
Cette boîte FiloSlide robuste offre un rangement sûr et économique pour les lames de microscope.
  • Principaux avantages :
  • Empilables
  • Fermeture à pression pour empêcher la poussière de pénétrer.
  • Résistant aux éclaboussures
  • Le couvercle à double charnière empêche la perte ou la casse.
  • Fiche d'index incluse pour faciliter l'identification des spécimens
  • Peut contenir jusqu'à 25 lames microscopiques
Spécification
Type Slide Box
Capacité de lame 25
Couleur Blue