Learn More
Robu filter-Disc 100mm, Por. 00 Thickness apx. 8,0mm
Marque:  Robu 15119
filter-Disc 100mm, Por. 00 Thickness apx. 8,0mm
Code produit. 10032081
  • 55.45€ / 1 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 25-06-2026