Description
- Filtre
- Charbon actif
- Pour les modèles : FX90 et/ou FX30
- Pour les armoires hautes
- Dimensions extérieures (L x P) : 270 x 270 mm
Spécification
Spécification
| Profondeur (métrique) extérieure | 270 mm |
| Dimensions (P x L x H) | 270 x 270 x 246 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Pour le(s) modèle(s): FX90 |
| Hauteur (métrique) extérieure | 246 mm |
| Comprend | FX-CX |
| Poids (métrique) | 6,75 kg |
| Largeur (métrique) extérieure | 270 mm |
| Type de produit | Filtre au carbone actif |