Learn More
Hamilton™ Tube à filtre, Autolys, pour une lyse automatisée avec 2 code-barres D sur le fond du tube, avec bouchon pour traitement automatisé, stérile
Description
La gamme de consommables Hamilton est produite dans une salle blanche de classe ISO 8, basée sur les normes ISO 14644 ainsi qu’ISO 9001 et ISO 13485. Hamilton ne compte pas seulement sur une analyse statistique de la qualité pour assurer la meilleure qualité du produit. Par exemple, chaque pointe CO-RE est examinée pour vérifier la concentricité de son orifice et l’absence de bavure issue du processus de moulage. TüV Rheinland certifie que notre système de gestion de la qualité installé a été évalué et jugé conforme aux exigences des normes de haute performance pour la conception et la fabrication de produits jetables. La plupart des consommables sont conformes aux directives CE relatives au marquage CE et aux DIV. Pour répondre aux besoins hautement sophistiqués des laboratoires des domaines de la génomique, de la protéomique, de la cellomique, de la médecine légale et de la découverte de médicaments, Hamilton a considérablement affiné les exigences de production pour les produits jetables stériles et non stériles. La pureté biologique supérieure des cônes de pipette CO-RE, tubes et récipients de réactifs est garantie par un processus de production contrôlé. Le personnel qualifié et la production automatisée en salles blanches permettent une fabrication sans contamination. À intervalles réguliers, le lot de production est soumis à une méthode de PCR hautement sensible pour garantir la conformité aux critères de pureté définis sans Dnase / Rnase, pyrogène ni inhibiteur de PCR. Hamilton a présenté une nouvelle qualité de pureté, en particulier pour les travaux médico-légaux, afin d’éliminer le risque résiduel de contamination des produits propres. Outre les exigences de pureté les plus strictes pendant le processus de production, une étape supplémentaire est effectuée lors de la fabrication et de l’emballage des produits finis jetables. Ce traitement assure l’élimination efficace des contaminants en détruisant physiquement toutes les molécules d’ADN. Conformément à la revue Forensic Science International (FSI), Hamilton a validé le processus de traitement pour prouver l’efficacité de l’élimination de l’ADN amplifiable. Considérant qu’un seul événement de contamination provenant de l’ADN étranger pendant une enquête médico-légale peut entraîner un profilage incorrect de l’ADN, rendant la preuve sans valeur, l’engagement d’Hamilton envers la pureté est de la plus haute importance.
Les tubes AutoLys permettent la préparation de lysats exempts de divers échantillons biologiques tels que les écouvillons, les bouts de tissu, les poinçons en papier, les tissus humains et animaux, le matériel végétal, etc. avant la purification de l’ADN, de l’ARN et d’autres molécules biologiques. Hamilton offre le tube AutoLys unique en tant qu’accessoire important pour l’AutoLys STAR ou en tant que consommable autonome, afin de minimiser les étapes de lyse fastidieuses, d’assurer une traçabilité complète de l’identification, optimiser les rendements et augmenter la reproductibilité et la productivité.
Les tubes AutoLys permettent la préparation de lysats exempts de divers échantillons biologiques tels que les écouvillons, les bouts de tissu, les poinçons en papier, les tissus humains et animaux, le matériel végétal, etc. avant la purification de l’ADN, de l’ARN et d’autres molécules biologiques. Hamilton offre le tube AutoLys unique en tant qu’accessoire important pour l’AutoLys STAR ou en tant que consommable autonome, afin de minimiser les étapes de lyse fastidieuses, d’assurer une traçabilité complète de l’identification, optimiser les rendements et augmenter la reproductibilité et la productivité.
- Système de lyse automatisé révolutionnaire
- Fixez la lyse et la séparation des échantillons dans un tube
- Prévention du report
- Traçabilité complète des échantillons
- Minimise l’évaporation des échantillons
- Gain de temps
- Produits testés selon le concept de pureté certifié et la pureté biologique PLUS, incluant les matériaux sans ADN, Dnase / Rnase humain, sans pyrogènes (sans endotoxines) et sans inhibiteurs de PCR
- Tubes de type automation (A) et manuels(M) disponibles
Spécification
Spécification
| Type | Tube filtrant |