missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Erlab Hottes de filtration pour produits chimiques Captair Intelligent

Description
Cette hotte chimique filtrante Captair Smart, en captant les gaz toxiques à la source et en les filtrer avec un Erlab filtres développés spécifiquement, assure un niveau de protection de l’utilisateur supérieur à celui de tous les autres dispositifs de filtration ou d’extraction.
- Normes de sécurité AFNOR NF X 15-211:2009 : France - BS 7989 : Angleterre - DIN 12 927 : Allemagne - EN 1822:1998 (Filtres HEPA H14 et ULPA U17)
- Marquage CE
- Dimensions (mm) : Internes : L 765 x P 621 x H 732 (hauteur utile du plan de travail) - Extérieur : L 808 x P 621 x H 1110/1285 (hauteur max/min de la colonne de filtration)
- Débit d'air 220 m³/h - 135 CFM
- Vitesse de l'air en façade : 0,4 à 0,6 m/s (79 à 118 pi/min)
- Tension/Féquence : 110-230 V / 50-60 Hz
- Consommation électrique : 65 W
- Ouvertures des châssis : Oblongues
- Structure : Acier électro-galvanisé résistant à la corrosion, revêtu d'un polymère anti-acide
- Les panneaux latéraux et avant sont fabriqués en acrylique résistant aux produits chimiques.
- Le module de filtration est fabriqué en polypropylène injecté.
- Technologie de filtration à 1 colonne configurable pour traiter les liquides, les poudres ou les deux.
- En fonction de la configuration de la colonne de filtration, vous pouvez avoir une filtration au charbon actif pour les gaz et les vapeurs et une filtration particulaire pour les poudres.
- Préfiltre à particules : Protège le(s) filtre(s) principal(aux) de la poussière
- Capteur de détection : Type S, pour les solvants / Type A, pour les acides / Type F, pour le formaldéhyde
- Capteur de température/humidité relative
- Éclairage intérieur LED > 650 Lux
- Anémomètre : Alarme de vitesse du flux d'air
- Bouton de la lumière
- Panneau arrière transparent (option) : Panneau en acrylique transparent pour une meilleure visibilité
- Surfaces de travail : Trespa™ Labplus, en verre ou en acier inoxydable 304L
- Bancs : Mobiles (Mobicap ) ou fixe (Benchcap )
- Équipements de table : sorties de gaz techniques, sorties d’eau, vannes de commande frontales, évier, prises électriques (Compatible uniquement avec Trespa™ Plan de travail et banc fixe Labplus)
- Liste des produits chimiques : Liste des produits chimiques approuvés
- Interface de communication : Communication simple par impulsions sonores et lumineuses : Durée de fonctionnement de l'unité, vitesse de l'air en façade, alarme automatique en cas de défaut de filtration, réglages de ventilation, alarme de panne du ventilateur
- eGuard Application de contrôle à distance pour surveiller le capot, modifier les paramètres et recevoir des alertes de sécurité immédiates sur vos appareils (mobile, tablette et PC).
- connexion réseau
Spécification
Spécification
| Type de produit | Hotte filtrante sans conduit |
| Type de filtre | Carbone |
| Matériau | Acero electrogalvanizado resistente a la corrosión, recubrimiento de polímero antiácido |
| Modèle | 481 |
| Tension | 110/230 V |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?