Learn More
Erlab Boîtes de filtration pour piège chimique d'armoire de sécurité incendie
Code produit 30245755
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
H402
V201
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle unitSize
30245755 H402 1 pièce
30245761 V201 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30245755 Fournisseur Erlab Code fournisseur AG016
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Ce boîtier de filtration pour armoire de sécurité incendie Chemtrap Smart utilise un système de recirculation d'air filtré, ce qui contribue à assurer un renouvellement constant de l'air ambiant.
Cette boîte de filtration pour armoire de sécurité incendie Chemrap Smart utilise de l’air filtré circulant, qui contribue à favoriser un air ambiant continu.
  • Normes de sécurité Performances de filtration testées selon la norme AFNOR NF X 15-211:2009 : France - EN 1822 : 1998 (HEPA H14) - EN 61010
  • Marquage CE
  • Dimensions (mm) : Ouvert : 490/542 (selon le type de raccordement) x P 520 x H 464 Fermé : L 490/542 x P 520 x H 326
  • Débit d'air (m³/h / CFM) 60 m³/h / 35 CFM
  • Tension / Fréquence 110-230 V / 50-60 Hz
  • Consommation électrique : 20 W
  • Pièces métalliques en acier anticorrosion revêtu de polyester à 100 %
  • Le module de filtration est fabriqué en polypropylène injecté.
  • Filtration au charbon actif pour les gaz et les vapeurs : AS : Pour les vapeurs organiques - BE+ : Pour les vapeurs organiques et acides F : Pour les vapeurs de formaldéhyde - K : Pour les vapeurs d'ammoniac - Filtration des particules en poudre HEPA H14 : efficacité de filtration de 99,995 % selon la norme EN 1822
  • Capteur de détection : Type A, pour les acides / Type F, pour le formaldéhyde / Type S, pour les solvants
  • Capteur de température/humidité relative
  • gaz molecode optionnel
  • Collier mâle : 62 mm
  • Manchon de connexion et collier adaptables : 50 à 100 mm / 2 à 4 in.
  • Tube de raccordement flexible : 1 m
  • Interface de communication : Communication simple par système de pulsation LED : alarme de ventilateur, alarme de performance du filtre en option
  • eGuard : Interface pour le contrôle à distance en temps réel des paramètres de sécurité - Compatible PC
  • connexion réseau
Spécification
Modèle H402
Type de produit Filtre