Learn More
Erlab™ Boîtes de filtration pour armoire de sécurité incendie Chemtrap H 402 Midcap
Code produit 17971452 Tous les produits Erlab Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Armoire de sécurité incendie Chemtrap H 402 Midcap
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17971452 Armoire de sécurité incendie Chemtrap H 402 Midcap 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17971452 Fournisseur Erlab™ Code fournisseur AG012
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Cette boîte de filtration pour armoire de sécurité incendie Chemtrap H402 Midcap utilise de l’air filtré à recirculation, ce qui contribue à promouvoir l’air ambiant continu.
  • Débit d'air : 60 m³ /h. (35 CFM)
  • Tension/Fréquence : 110,230 V, 50/60 Hz.
  • Consommation électrique : 20 W
  • Pièces métalliques en acier anticorrosion revêtues de polyester à 100 %
  • Le module de filtration est fabriqué en polypropylène injecté.
  • gaz molecode optionnel
  • Capteur de détection : Type A pour les acides, type F pour le formaldéhyde, type S pour les solvants
  • Filtration au charbon actif pour les gaz et les vapeurs
  • AS : Pour les vapeurs organiques, BE+ : Pour les vapeurs organiques et acides, F : Pour les vapeurs de formaldéhyde, K : Pour les vapeurs d'ammoniac
  • Filtration des particules pour poudres HEPA H14 : efficacité de filtration de 99,995 % selon la norme EN1822
  • Collier mâle : 62 mm
  • Diamètre du manchon de connexion et du collier de serrage adaptable : 50 à 100 mm (2 à 4 in)
  • Tube de raccordement flexible : 1 m
Spécification
Certifications/Conformité CE, EXPOR NF X 15-211:2009, EN 1822:1998, EN 61010
Profondeur (métrique) extérieure 520 mm
À utiliser avec (équipement) Armoire de sécurité incendie Chemtrap H 402 Midcap
Hauteur (métrique) extérieure 326 mm
Longueur (métrique) 542 mm
Revêtement de surface Polyester
Type de produit Système de filtre à circulation d’air