Learn More
Kartell™ Dessiccateurs de filtration et à vide
BIOPHARMA
Code produit 10365821
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2,15 L
4,35 L
9,2 L
Hauteur (métrique):
190 mm
230 mm
300 mm
Hauteur (métrique) intérieure:
135 mm
175 mm
225 mm
Diamètre (métrique) externe:
150 mm
200 mm
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Hauteur (métrique) Hauteur (métrique) intérieure Diamètre (métrique) externe Conditionnement
10365821 2,15 L 190 mm 135 mm 150 mm 1 pièce
10683272 4,35 L 230 mm 175 mm 200 mm 1 pièce
10335921 9,2 L 300 mm 225 mm 250 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10365821 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0055000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.00€
    51.75€ / 1 pièces
    Économisez 6.25€
    10% de réduction
En stock
Peuvent être évacués à 1 bar, avec une perte ne dépassant pas 0,03 mbar en 24 heures. Les dessiccateurs de filtration et à vide Kartell™ sont résistants à l’implosion.
  • Le couvercle en polycarbonate transparent est intégré dans un joint torique en néoprène fixé dans la bride de la base en polypropylène
  • Vide initial établi avec un peu de graisse étalée sur le joint torique
  • Bac amovible pour le maintien d’un agent de séchage
  • Comprend l’ensemble robinet casse-vide / clapet anti-retour
  • Le bouchon spécialement rainuré dans l’assemblage permet à l’air, si nécessaire, de rentrer très lentement pour éviter de perturber le contenu
Spécification
Matériau PP, PC
Quantité 1 de chaque
Volume (métrique) 2,15 L
Hauteur (métrique) 190 mm
Hauteur (métrique) intérieure 135 mm
Diamètre (métrique) externe 150 mm