Learn More
Kartell™ Dessiccateurs de filtration et à vide
Click to view available options
Volume (métrique):
2,15 L
4,35 L
9,2 L
Hauteur (métrique):
190 mm
230 mm
300 mm
Hauteur (métrique) intérieure:
135 mm
175 mm
225 mm
Diamètre (métrique) externe:
150 mm
200 mm
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le couvercle en polycarbonate transparent est intégré dans un joint torique en néoprène fixé dans la bride de la base en polypropylène
- Vide initial établi avec un peu de graisse étalée sur le joint torique
- Bac amovible pour le maintien d’un agent de séchage
- Comprend l’ensemble robinet casse-vide / clapet anti-retour
- Le bouchon spécialement rainuré dans l’assemblage permet à l’air, si nécessaire, de rentrer très lentement pour éviter de perturber le contenu
Spécification
Spécification
| Matériau | PP, PC |
| Quantité | 1 de chaque |
| Volume (métrique) | 4,35 L |
| Hauteur (métrique) | 230 mm |
| Hauteur (métrique) intérieure | 175 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 200 mm |