Learn More
Heidolph™ Findenser™ Mini Condenseur à Eau
Code produit 16479443 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Joint conique standard:
NS 14/14
NS 19/19
NS 24/24
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Joint conique standard Conditionnement
16479443 NS 14/14 1 pièce
16605155 NS 19/19 1 pièce
16632702 NS 24/24 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 16479443 Fournisseur Heidolph™ Code fournisseur 5058182000
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 15-01-2027
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce condenseur haute performance remplace la nécessité de condenseurs refroidis par eau dans plus de 95 % de toutes les réactions de reflux, ce qui permet d’économiser de l’eau et de la place et de réduire les coûts.
Le Findenser™ Il est constitué d'une colonne en verre et d'une enveloppe en aluminium à ailettes. Une petite quantité de fluide thermique encapsulé situé entre la colonne en verre et la chemise en aluminium transfère la chaleur du verre vers la chemise en aluminium à ailettes. La chaleur générée lors du processus est ensuite dissipée vers l’extérieur par la structure innovante des ailettes en aluminium. Lorsqu'il est utilisé sous une hotte de laboratoire, le Findenser™ offre une capacité de refroidissement qui n'a rien à envier aux systèmes refroidis par eau.
  • Pour les synthèses sous reflux
  • La surface étendue des ailettes en aluminium garantit un excellent transfert de chaleur
  • À utiliser avec des volumes de solvants jusqu’à 125 ml
  • Peut être fixé avec des pinces de laboratoire standard ou avec Findenser™ Kit de fixation (vendu séparément)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Eau de condensation
Longueur (métrique) 275 mm
Matériau Verre, aluminium
À utiliser avec (équipement) Verrerie de laboratoire
Longueur (impériale) 10,8 in
Joint conique standard NS 14/14
Type de joint Cône / prise