Learn More
Heidolph™ Findenser™ Condenseur d'eau standard
Code produit 17392730 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Joint conique standard:
NS 19/19
NS 24/24
NS 29/24
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Joint conique standard unitSize
17392730 NS 19/19 1 pièce
16622702 NS 24/24 1 pièce
16429553 NS 29/24 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 17392730 Fournisseur Heidolph™ Code fournisseur 5058172000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Cette haute performance Findenser™ Le condenseur à eau remplace le besoin de condenseurs refroidis à l'eau dans plus de 95 % des réactions de reflux, ce qui permet d'économiser de l'eau, de l'espace et des coûts.
Le Findenser™ se compose d’une colonne en verre et d’une chemise en aluminium à ailettes. Une petite quantité de fluide thermique encapsulé situé entre la colonne en verre et la chemise en aluminium transfère la chaleur du verre vers la chemise en aluminium à ailettes. La chaleur générée lors du processus est ensuite dissipée vers l’extérieur par la structure innovante des ailettes en aluminium. Lorsqu’il est utilisé dans une hotte d’aspiration de laboratoire, le Findenser™ offre une capacité de refroidissement bien supérieure à celle des systèmes refroidis par eau.
  • Pour les synthèses sous reflux
  • La surface étendue des ailettes en aluminium garantit un excellent transfert de chaleur
  • À utiliser avec des volumes de solvants allant jusqu’à 1 L
  • Peut être fixé avec des pinces de laboratoire standard ou avec le kit de fixation Findenser™ (vendu séparément)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Eau de condensation
Longueur (métrique) 400 mm
Type Condenseur
Matériau Verre, aluminium
À utiliser avec (équipement) Verrerie de laboratoire
Longueur (impériale) 15,7 in
Joint conique standard NS 19/19
Type de joint Cône / prise