Learn More
Digi-Sense Sondes de calibre fin de type T, 14,20 ohms, extrémité dénudée
Tous les produits Cole-Parmer ProduitsDescription
- Le fil négatif est légèrement plus court que le fil positif pour faciliter son identification.
- Les sondes sont vendues par paquets de cinq.
- Connecteurs vendus séparément.
- Des conceptions personnalisées ou des modifications de ce produit sont disponibles sur demande.
- Les sondes d'un diamètre de 0,005 in ou 0,010 in offrent la constante de temps la plus rapide, généralement inférieure à 0,3 seconde.
- Les sondes d'un diamètre de 0,020 in ou 0,032 in ont une constante de temps plus lente, généralement de 1 seconde ou moins, mais une durabilité à long terme plus grande.
- Toutes les sondes ne sont pas isolées et leur utilisation avec des solutions aqueuses est déconseillée.
- Évitez que le fil de la sonde ne se touche afin d'éviter une fausse jonction.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ANSI |
| max. (métrique) | -200°C à +260°C |
| Type | Sonde de thermocouple |
| Température (impériale) | -328 °F à +500 °F |
| Longueur (impériale) | 12 in |
| Longueur (métrique) | 11,43 cm |
| Diamètre (métrique) externe | 0.127 mm |
| Quantité | 5 Pk. |