Learn More
Epredia™ Cassettes à pores fins conditionnées en tubes
Code produit 16364076 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Beige
Blanc
Bleu
Brun clair
Gris
Jaune
Lavande
Lilas
Orange
Rose
Vert
Vert clair
Conditionnement:
750 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
16364076 Vert 750 pièces
16344076 Beige 750 pièces
16354076 Bleu 750 pièces
16374076 Gris 750 pièces
16384076 Lavande 750 pièces
16394076 Vert clair 750 pièces
16304086 Lilas 750 pièces
16314086 Orange 750 pièces
16324086 Rose 750 pièces
16334086 Brun clair 750 pièces
16344086 Blanc 750 pièces
16354086 Jaune 750 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16364076 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. B851734GN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    259.00€
    201.66€ / 750 pièces
    Économisez 57.34€
    22% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
À utiliser avec de très petits échantillons de tissus de biopsie. Ces cassettes sont compatibles avec toutes les imprimantes de cassettes Epredia PrintMate™, incluent une charnière de couvercle à bord avant et des couvercles fixés disponibles dans 1
Imprimerie
  • La finition de surface et les surfaces d’impression renforcées sont conçues pour optimiser la qualité d’impression
  • La conception du tube est effectuée avec précision pour réduire les risques de blocage et empêcher les temps d’arrêt
Montage, traitement et enrobage
  • Caractéristiques de conception et de débit testées pour garantir un échange efficace des réactifs
  • Forces d’ouverture et de fermeture ajustées pour faciliter l’utilisation, tout en protégeant les échantillons de tissus précieux
Coupe
  • Technique de précision pour une connexion solide aux microtomes
Archivage
  • La texture de la surface de la cassette optimise la capacité d’acquisition pour l’archivage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type de pores Pore fin
Bouchon inclus Oui
Quantité 750/Carton
Type de bouchon Couvercle fixé, charnière avant
Compatible avec PrintMate Oui
Couleur Vert
À utiliser avec (équipement) À utiliser avec les imprimantes PrintMate™
Type de produit Cassette
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.