Learn More
Heinz Herenz Écouvillon VIR-Swap floqué à pointe fine
Code produit 30158335
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Stérile
Conditionnement:
600 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Conditionnement
30158335 Stérile 600 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30158335 Fournisseur Heinz Herenz Code fournisseur 1020241
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1308.35€
    902.80€ / 600 pièces
    Économisez 405.55€
    30% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Écouvillon floqué à pointe fine, tube à essai avec bouchon à vis rouge. Contient 1 mL de milieu de transport liquide conçu pour le prélèvement, le transport et la survie des virus, des chlamydias, des mycoplasmes et des uréaplasmes. Stériles.
Nos écouvillons de transport et de prélèvement contiennent des applicateurs spéciaux et des tubes à essai avec différents milieux liquides, adaptés au transport et à la conservation des échantillons microbiologiques.
  • Le milieu liquide permet de diviser l'échantillon et donc de réaliser plusieurs tests à partir d'un seul échantillon.
  • Les dispositifs prêts à l'emploi sont fournis dans un emballage pelable facile à ouvrir.
  • Le point de rupture dans la tige de l'applicateur permet un flux de travail sûr et hygiénique.
  • La taille standard des tubes à essai à bouchon à vis simplifiait leur utilisation avec les analyseurs automatiques.
  • Des étiquettes sont apposées sur les tubes à essai pour permettre une identification précise des échantillons.
  • Les articles sont produits selon les conditions de GMP (Bonnes pratiques de fabrication) et certifié selon DIN EN ISO 13485. Cela garantit une qualité élevée.
  • Nos écouvillons sont stériles (SAL 106), apyrogènes et non cytotoxiques.
Spécification
Type de produit Transport viral universel
Format Écouvillon
Type de milieu Neutralizadores