Learn More
Wheaton™ Pipette Pasteur en PEBD à cône fin
Code produit 16434999
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’emballage:
10/boîte
20/boîte
Emballage individuel
Sachet en vrac
Conditionnement:
1500 pièces
3000 pièces
500 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’emballage Conditionnement
16434999 Emballage individuel 500 pièces
16414999 Sachet en vrac 3000 pièces
16424999 10/boîte 1500 pièces
16444999 20/boîte 1500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16434999 Fournisseur Wheaton™ Code fournisseur 711117F1S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00€
    80.40€ / 500 pièces
    Économisez 31.60€
    28% de réduction
Expédition estimée: 25-03-2027
Pipette Pasteur pour une mesure et un transfert de liquides simples et sûrs.
  • Pour le transfert de liquides
  • Conçue pour un transfert sûr d’échantillons
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Contenance du bulbe (métrique) 1 ml
Calibré Non
Certifications/Conformité Marquage CE
Matériau PEBD
Stérilité Stérile
Gouttes/ml 20 μl
Graduée Non
Type de la partie supérieure Ampoule
Type d’emballage Emballage individuel
Longueur (métrique) 102 mm
Jetable Usage unique