Learn More
Wheaton™ Pipette Pasteur en PEBD à cône fin
Code produit 16444999
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’emballage:
10/boîte
20/boîte
Emballage individuel
Sachet en vrac
Conditionnement:
1500 pièces
3000 pièces
500 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’emballage Conditionnement
16444999 20/boîte 1500 pièces
16414999 Sachet en vrac 3000 pièces
16424999 10/boîte 1500 pièces
16434999 Emballage individuel 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16444999 Fournisseur Wheaton™ Code fournisseur 711117F20S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    262.90€
    237.72€ / 1500 pièces
    Économisez 25.18€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-01-2027
Pipette Pasteur pour une mesure et un transfert de liquides simples et sûrs.
  • Pour le transfert de liquides
  • Conçue pour un transfert sûr d’échantillons
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Contenance du bulbe (métrique) 1 ml
Calibré Non
Certifications/Conformité Marquage CE
Matériau PEBD
Stérilité Stérile
Gouttes/ml 20 μl
Graduée Non
Type de la partie supérieure Ampoule
Type d’emballage 20/boîte
Longueur (métrique) 102 mm
Jetable Usage unique