Learn More
Heinz Herenz Bouillon de thio à pointe fine LMS
Code produit 30158308
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Stérile
Conditionnement:
150 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Conditionnement
30158308 Stérile 150 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30158308 Fournisseur Heinz Herenz Code fournisseur 1020313
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    705.60€
    456.39€ / 150 pièces
    Économisez 249.21€
    35% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Contient 2 mL de milieu de bouillon thio liquide. Stériles.
Nos écouvillons de transport et de prélèvement contiennent des applicateurs spéciaux et des tubes à essai avec différents milieux liquides, adaptés au transport et à la conservation des échantillons microbiologiques.
  • Le milieu liquide permet de diviser l'échantillon et donc de réaliser plusieurs tests à partir d'un seul échantillon.
  • Les dispositifs prêts à l'emploi sont fournis dans un emballage pelable facile à ouvrir.
  • Le point de rupture dans la tige de l'applicateur permet un flux de travail sûr et hygiénique.
  • La taille standard des tubes à essai à bouchon à vis simplifiait leur utilisation avec les analyseurs automatiques.
  • Des étiquettes sont apposées sur les tubes à essai pour permettre une identification précise des échantillons.
  • Les articles sont produits selon les conditions de GMP (Bonnes pratiques de fabrication) et certifié selon DIN EN ISO 13485. Cela garantit une qualité élevée.
  • Nos écouvillons sont stériles (SAL 106), apyrogènes et non cytotoxiques.
Spécification
Type de produit Écouvillon de transport et de prélèvement
Format Écouvillon
Stérilité Stérile
Couleur Blanc
compliance-icons
Identifiant produit
  • X150 LMS-Swab Thio Broth, foam swab, standard tip, black screw cap, 2ml of Thio Broth medium
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium thioglycolate