Learn More
Polyco Healthline Papier toilette Fine Touch 2 plis blanc mini jumbo, mandrin de 60 mm
Description
- 2 plis
- Noyau plein de 60 mm pour assurer la compatibilité avec la plupart des distributeurs.
- Produit à usage unique pour une manipulation facile et rapide, une hygiène accrue et un risque de contamination réduit.
- Feuilles perforées permettant la distribution feuille à feuille et réduisant le gaspillage.
papier hygiénique, nettoyage, hygiène, soins dentaire
Spécification
Spécification
| Type de produit | Papier toilette |
| Longueur (impériale) | 3,54 in |
| Longueur (métrique) | 90 mm |
| Largeur (impériale) | 334.64 ft. |
| Largeur (métrique) | 150 m |
| Matériau | Papier |
| Couleur | Blanc |
| Épaisseur | 2-ply |