Learn More
Honeywell Safety Products™ Gants en latex Finedex™
Code produit 12645213
Change view
Click to view available options
Dimensions:
9
10
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
12645213 9 1 pièce
12605213 10 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12645213 Fournisseur Honeywell Safety Products™ Code fournisseur 209440109
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le latex flexible, le coton floqué confortable et la finition en forme de losange font de ces gants un choix utile et pratique pour une variété de besoins. Les gants en latex Honeywell Safety Products™ Finedex™ sont fabriqués grâce à un processus qui minimise les protéines de latex.
  • Gants en latex naturel pour une bonne flexibilité, dextérité et résistance chimique et mécanique aux détergents.
  • Intérieur en coton floqué pour le confort.
  • Finition en forme de losange pour saisir des objets secs et humides.
  • La manchette protège l’avant-bras.
  • Teneur en protéines minimale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Risques intermédiaires CE CATÉGORIE II, EN 420-2003 Normes de base CEE, Risques mécaniques EN 388-2003, Risques chimiques EN 374-2003, CE Catégorie EPI 3, Numéro de certificat CE 0075/797/162/11/08/0462, Numéro d’attestation CE 0075/797/162/11/08/0462
Classification Dextérité :5
Couleur Jaune
Cut Resistance Rating 0
Finition externe Diamant
Matériau Latex, Coton
Type de produit Gants
Dimensions 9
Épaisseur (métrique) de 0,4 à 0,8 mm
À utiliser avec (application) Bâtiment, construction, restauration, chimie, pêche, agroalimentaire, nettoyage industriel, laboratoire, médical, pharmaceutique, imprimerie, construction navale et traitement de l’eau
Matériau de revêtement Floc de coton
Doublure Doublés
Indice de perforation 0
Quantité 10 paires/boîte
Indice de déchirure 1
Longueur (métrique) 30 cm