Learn More
Value Plastics Anneau de verrouillage Luer à pression, en polycarbonate
Tous les produits Cole-Parmer ProduitsDescription
Les raccords Luer permettent une connexion par verrouillage par rotation simple mais sûre. Fabriqué en polycarbonate transparent conforme aux normes de la FDA. Prévenir les fuites grâce au mécanisme de bague de verrouillage
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | non-DEHP ; non-phthalate ; RoHS ; FDA |
| Quantité d’emballage | 25/Pk. |
| Admission | Anillo Luer Lock con cierre a presión para dedo |