Learn More
Nabertherm™ Gants en fibre de carbone
Code produit 10475795 Tous les produits Nabertherm Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Temperature (Metric) Max:
650°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Temperature (Metric) Max Conditionnement
10475795 650°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10475795 Fournisseur Nabertherm™ Code fournisseur 493000004
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Gant spécialement isolé pour le travail avec des composants mécaniques chauds. Nabertherm™ Les gants en fibre de carbone résistent à la chaleur jusqu'à 650 °C.
  • Gant complet à cinq doigts
  • Renfort en fibre de carbone
  • Haute résistance chimique
  • Température de contact de courte durée : 650 °C
Remarque concernant la température maximale : Le test de chaleur par contact d'un gant permet de tester sa capacité d'isolation. Elle détermine la température maximale à laquelle le gant protégera pendant 15 secondes sans que la température à l'intérieur du gant n'augmente de 10 %.°C. Le niveau 4 est le niveau de performance le plus élevé. Le test est réalisé à température ambiante. Le gant est en contact constant avec l'objet chaud.
Spécification
Matériau Fibre de carbone
Type de produit Gants résistants à la chaleur
Temperature (Metric) Max 650°C
Quantité 1 paire
Résistant à Haute température