Learn More
Fingolimod hydrochloride, MedChemExpress
Description
Fingolimod hydrochloride (FTY720), an analog of sphingosine, is a potent sphingosine 1-phosphate (S1P) receptors modulator. Fingolimod hydrochloride is phosphorylated by sphingosine kinases, particularly by SK2, and then binds S1PR1, 3, 4, and 5. Fingolimod hydrochloride induces the internalization of S1P1, and consequently, inhibits S1P activity. Fingolimod hydrochloride also is a pak1 activator.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Fingolimod hydrochloride |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 162359-56-0 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C19H34ClNO2 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-anti-virus |
| Synonyme | FTY720 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (290.76 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (145.38 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |