Learn More
Chlorhydrate de fingolimod, TRC
Code produit 30402763
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30402763 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30402763 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF805000100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Fingolimod Hydrochloride
CAS 162359-56-0
Formule moléculaire C19 H33 N O2 . Cl H
Quantité 100 mg
Synonyme 2-Amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]-1,3-propanediol hydrochloride (1:1), 1,3-Propanediol, 2-amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]-, hydrochloride (9CI), 2-Amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]propane-1,3-diol hydrochloride, FTY 720, Fingolimod hydrochloride, Gilenya, Imusera
Formule InChI InChI=1S/C19H33NO2.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-17-9-11-18(12-10-17)13-14-19(20,15-21)16-22;/h9-12,21-22H,2-8,13-16,20H2,1H3;1H
SMILES Cl.CCCCCCCCc1ccc(CCC(N)(CO)CO)cc1
Nom IUPAC 2-amino-2-[2-(4-octylphényl)éthyl]propane-1,3-diol;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 343.93
Poids de la formule 343.2278