Learn More
Thermo Scientific™ Distributeur Finnpipette™
Descripción
Dosez les liquides contenus dans des flacons de réactifs grâce aux distributeurs Thermo Scientific™ Finnpipette™.
Caractéristiques :
- Excellente résistance thermique et chimique
- Entièrement autoclavables†
- Système de verrouillage précis du volume sélectionné
- Bouchon à l’extrémité du tuyau de distribution pour éviter les gouttes
- Conception ergonomique prévenant la fatigue
- Tuyau fileté empêchant la formation de bulles d’air pendant l’aspiration
Remarque :
Les restrictions d’usage incluent les liquides hydrofluoriques, les liquides qui attaquent les suspensions Halar, FEP ou Hastelloy en raison des particules solides qui pourraient bloquer les valves.
Especificaciones
Especificaciones
| Type de produit | Distributeur analogique pour flacons |
| Certifications/Conformité | Certificat d’étalonnage individuel avec numéro de série |
| Description | Plage: 2 - 10 ml , ± 60.0µL |
| Canaux | 1 |
| Volume (métrique) | 2,0 à 10,0 ml |
| Précision | 20 pi |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Remarque : Ne pas utiliser sur des plaques chauffantes.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.