Learn More
Thermo Scientific™ Distributeur Finnpipette™
Code produit 12811171
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,2 à 1,0 ml
0,4 à 2,0 ml
1,0 à 5,0 ml
10,0 à 60,0 ml
2,0 à 10,0 ml
5,0 à 30,0 ml
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
12811171 0,4 à 2,0 ml 1 pièce
11448409 0,2 à 1,0 ml 1 pièce
11468409 1,0 à 5,0 ml 1 pièce
11478409 2,0 à 10,0 ml 1 pièce
11488409 5,0 à 30,0 ml -
12326532 10,0 à 60,0 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 12811171 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 4421130
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    468.00€
    391.50€ / 1 pièces
    Économisez 76.50€
    16% de réduction
En stock
Liquides de dose provenant de flacons de réactifs avec distributeurs offrant une résistance chimique et thermique supérieure et une conception ergonomique qui empêche la fatigue au travail.
Dosez les liquides contenus dans des flacons de réactifs grâce aux distributeurs Thermo Scientific™ Finnpipette™.
Caractéristiques :
  • Excellente résistance thermique et chimique
  • Entièrement autoclavables†
  • Système de verrouillage précis du volume sélectionné
  • Bouchon à l’extrémité du tuyau de distribution pour éviter les gouttes
  • Conception ergonomique prévenant la fatigue
  • Tuyau fileté empêchant la formation de bulles d’air pendant l’aspiration
Remarque :
Les restrictions d’usage incluent les liquides hydrofluoriques, les liquides qui attaquent les suspensions Halar, FEP ou Hastelloy en raison des particules solides qui pourraient bloquer les valves.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Distributeur analogique pour flacons
Certifications/Conformité Certificat d’étalonnage individuel avec numéro de série
Description Plage: 0,4 2,0 ml , ± 12.0µL
Canaux 1
Volume (métrique) 0,4 à 2,0 ml
Précision 4 pi
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Remarque : Ne pas utiliser sur des plaques chauffantes.