Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes monocanal à volume fixe Finnpipette™ F1
GREENER_CHOICE
Code produit 15501915
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μL
1000 μl
100 μl
10 000 μl
2000 μl
200 μl
20 μl
25 μl
250 μl
3000 µl
5000 μl
500 μl
50 μl
Conditionnement:
1 pièce
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
15501915 1000 μl 1 pièce
15541905 10 μL 1 pièce
15551905 25 μl 1 pièce
15561905 50 μl 1 pièce
15571905 100 μl 1 pièce
15581905 250 μl 1 pièce
15591905 500 μl 1 pièce
15511915 2000 μl 1 pièce
15521915 3000 µl 1 pièce
15531915 5000 μl 1 pièce
15541915 10 000 μl 1 pièce
15551915 20 μl 1 pièce
15561915 200 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 15501915 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 4651080N
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Choisissez ces pipettes pour les protocoles définis. Elles assurent une action de pipetage légère et régulière et offrent un repose-doigt réglable pour optimiser votre confort.
Idéales pour les protocoles et environnements AQ définis, les pipettes à volume fixe Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 assurent un pipetage léger et régulier et offrent un repose-doigt orientable pour optimiser votre confort.
Depuis des décennies, les systèmes de pipetage Finnpipette Thermo Scientific assurent une productivité et une ergonomie incomparables dans des milliers de laboratoires et d’applications.
Finnpipette F1 : La pipette incontournable, tout ce que vous pouvez souhaiter dans votre quotidien
Une conception ergonomique
La poignée légère associée au peu de force requise pour la fixation, l’éjection de la pointe et la pression sur le bouton poussoir permettent de réduire le risque de TMS.
Confort personnalisé
Le repose-doigt orientable sur 120°, parfaitement adapté aux gauchers et aux droitiers, permet de reposer la main au cours des cycles de pipetage.
Piston “Super blow-out”
Augmentation de 150 % de la pression d’air dans la pointe garantissant la distribution des micro-volumes et empêchant l’effet de capillarité, sur les modèles 50μl et inférieurs.
Large gamme de pointes de pipette Finntip
Les pointes Finntip sont conçus et fabriqués expressément pour les modèles Finnpipette, offrant ainsi une performance, une justesse et une précision optimales.
Marquage CE
La pipette Finnpipette F1, associée aux pointes Finntip compatibles, est marquée CE conformément à la directive européenne sur le diagnostic in vitro.
Garantie 5 ans
Après enregistrement en ligne approprié. La garantie peut varier d’un pays à l’autre.
En savoir plus sur la gamme complète Finnpipette >
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pointes compatibles Finntip 1 000, filtre 1 000, Flex 1 000, filtre Flex 1 000, 1 000 ext. , filtre 1 000 ext.
Description Finnpipette F1 à volume fixe
Nombre de canaux 1
Type Pipette à volume fixe
Volume (métrique) 1000 μl