Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes multicanaux Finnpipette™ F1
Code produit 15501935
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 10 μl
10 à 100 μl
30 à 300 μl
5 à 50 μl
Nombre de canaux:
8
12
16
Couleur:
Jaune
Orange
Rose
Turquoise
Violet
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Nombre de canaux Couleur Conditionnement
15501935 1 à 10 μl 12 Rose 1 pièce
15561925 1 à 10 μl 8 Rose 1 pièce
15571925 5 à 50 μl 8 Jaune 1 pièce
15581925 10 à 100 μl 8 Jaune 1 pièce
15591925 30 à 300 μl 8 Orange 1 pièce
15511935 5 à 50 μl 12 Jaune 1 pièce
15521935 10 à 100 μl 12 Jaune 1 pièce
15531935 30 à 300 μl 12 Orange 1 pièce
15541935 1 à 10 μl 16 Violet 1 pièce
15551935 5 à 50 μl 16 Turquoise 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 15501935 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 4661040N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1325.00€
    1120.98€ / 1 pièces
    Économisez 204.02€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Bénéficiez de performances optimales et d’un confort ergonomique grâce à ces pipettes multicanal F1. Disponibles en modèles 8, 12 ou 16 canaux. Faites votre choix parmi une large gamme de pointes de pipette Finntip pour des résultats optimaux.
Leurs performances et leur confort ergonomique font des pipettes multicanaux Thermo Scientific™ Finpipette™ F1 un excellent choix pour votre laboratoire. Disponibles en modèles 8, 12 ou 16 canaux. Faites votre choix parmi une large gamme de pointes de pipette Finntip pour des résultats optimaux.
Depuis des décennies, les systèmes de pipetage Finnpipette Thermo Scientific assurent une productivité et une ergonomie incomparables dans des milliers de laboratoires et d’applications.
Finnpipette F1 : La pipette incontournable, tout ce que vous pouvez souhaiter dans votre quotidien
Contact ergonomique
La poignée légère associée au peu de force requise pour la fixation, l’éjection de la pointe et la pression sur le bouton poussoir permettent de réduire le risque de TMS.
Réglage de volume silencieux et sans effort
Bénéficiez du nouveau mécanisme de réglage du volume silencieux et plus léger. La force requise pour le réglage est réduite de 50 % par rapport aux modèles antérieurs.
Verrouillage de volume sécurisé
Un système de réglage du volume verrouillable empêche toute modification accidentelle du volume pendant la manipulation. Soulevez le bouton poussoir pour régler le volume et appuyez sur ce bouton pour verrouiller le réglage avec un minimum d’effort.
Confort personnalisé
Le repose-doigt réglable sur 120°, parfaitement adapté aux gauchers et aux droitiers, permet de reposer la main au cours des cycles de pipetage.
Piston “Super blow-out”
Augmentation de 150 % de la pression d’air dans la pointe garantissant la distribution des micro-volumes et empêchant l’effet de capillarité, sur les modèles 50 μl et inférieurs.
Large gamme de pointes de pipettes Finntip
Les pointes Finntip sont conçues et fabriquées expressément pour les modèles Finnpipette, offrant ainsi une performance, une justesse et une précision optimales.
Marquage CE
La pipette Finnpipette F1, associée aux pointes Finntip compatibles, est marquée CE conformément à la directive européenne sur le diagnostic in vitro.
Garantie de 5 ans
Après enregistrement en ligne approprié. La garantie peut varier d’un pays à l’autre.
En savoir plus sur la gamme complète Finnpipette >
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pointes compatibles Finntip 10 Micro, filtre 10 Micro, Flex 10, filtre Flex 10
Description Finnpipette F1
Couleur Rose
Nombre de canaux 12
Volume (métrique) 1 à 10 μl
Incréments 0,02 μl