Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes multicanaux Finnpipette™ F2
Code produit 10305854
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 10 μl
10 à 100 μl
30 à 300 μl
5 à 50 μl
Nombre de canaux:
8
12
16
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Nombre de canaux Conditionnement
10305854 5 à 50 μl 12 1 pièce
11897371 1 à 10 μl 8 1 pièce
11807381 5 à 50 μl 8 1 pièce
10125483 10 à 100 μl 8 1 pièce
10339263 30 à 300 μl 8 1 pièce
11847381 1 à 10 μl 12 1 pièce
11867381 10 à 100 μl 12 1 pièce
11877381 30 à 300 μl 12 1 pièce
11887381 1 à 10 μl 16 1 pièce
10598554 5 à 50 μl 16 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 10305854 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 4662050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1638.94€
    1120.98€ / 1 pièces
    Économisez 517.96€
    31% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Utilisez cette pipette multicanal pour des applications très exigeantes, où la robustesse et la durabilité sont essentielles.
Utilisez la pipette multicanal Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 pour des applications très exigeantes, où la robustesse et la durabilité sont essentielles. Grâce à une conception élégante et robuste, cette pipette est fabriquée avec des composants PVDF solides qui résistent aux produits chimiques agressifs et aux effets néfastes de la lumière UV. Entièrement autoclavables et disponibles en version 8, 12 et 16 canaux, ainsi que dans différentes plages de volumes. Dans les modèles à volume faible, la fonction Super Blow-Out assure une distribution précise même pour les volumes les plus faibles.
Depuis des décennies, les systèmes de pipetage Finnpipette Thermo Scientific assurent une productivité et une ergonomie incomparables dans des milliers de laboratoires et d’applications.
Finnpipette F2 : Fiabilité éprouvée pour une utilisation intensive à long terme
Robustes et durables
Les Finnpipette F2 contiennent des composants PVDF solides qui résistent aux produits chimiques agressifs et aux effets néfastes de la lumière UV. Leur conception robuste résiste à une utilisation physique sans subir de dommage.
Entièrement autoclavables
La décontamination des Finnpipette F2 est simple dans la mesure où il n’est pas nécessaire de les démonter pour l’autoclavage, ce qui minimise les perturbations et les temps d’indisponibilité.
Entretien facile
Détachez le cône de la pointe pour un entretien quotidien efficace ou la décontamination lorsque vous n’utilisez pas d’autoclave.
Piston “Super blow-out”
Augmentation de 150 % de la pression d’air dans le cône garantissant la distribution des micro-volumes et empêchant l’effet de capillarité, sur les modèles de 50 μl et inférieurs.
Large sélection de cônes de pipettes Finntip
Les cônes Finntip sont conçus et fabriqués expressément pour les modèles Finnpipette, offrant ainsi une performance, une justesse et une précision optimales.
Marquage CE
Les pipettes Finnpipette F2, associées aux cônes Finntip compatibles, sont marquées CE conformément à la directive européenne sur le diagnostic in vitro.
Garantie de 5 ans
Après enregistrement en ligne approprié. La garantie peut varier d’un pays à l’autre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pointes compatibles Finntip 250, Filtre 100, Flex 200, Filtre Flex 100, Ext 200, Ext de filtre 100
Description Finnpipette™ F2
Autoclavable Autoclavable
Couleur Jaune
Nombre de canaux 12
Gamme de produits Finnpipette™ F2
Type Pipette
Volume (métrique) 5 à 50 μl
Incréments 0,1 μl