Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes monocanal à volume variable Finnpipette™ F3
GREENER_CHOICE
Code produit 11845231
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 à 5 ml
1 à 10 μl
1 à 10 ml
10 à 100 μl
100 à 1000 μl
2 à 20 μl
20 à 200 μl
5 à 50 μl
Couleur:
Bleu
Jaune
Rose
Rouge
Turquoise
Vert
Conditionnement:
1 pièce
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Couleur unitSize
11845231 5 à 50 μl Turquoise 1 pièce
11805231 1 à 10 μl Rose 1 pièce
11815231 1 à 10 μl Jaune 1 pièce
11825231 2 à 20 μl Turquoise -
11835231 2 à 20 μl Jaune 1 pièce
11865231 10 à 100 μl Jaune 1 pièce
11875231 20 à 200 μl Jaune 1 pièce
11885231 100 à 1000 μl Bleu 1 pièce
11465568 1 à 10 ml Rouge 1 pièce
11855231 5 à 50 μl Jaune 1 pièce
11828783 0,5 à 5 ml Vert 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11845231 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 4640080
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Effectuez confortablement le pipetage de tous les jours et profitez du mode de fonctionnement idéal de ces pipettes manuelles à volume variable.
Les pipettes monocanal à volume variable Thermo Scientific™ Finnpipette™ F3 sont confortables à utiliser et idéales dans le pipetage de tous les jours. La pipette Finnpipette F3 est dotée d’un large repose-doigt à code couleur et d’une poignée ergonomique. Les pipettes Finnpipette F3 sont disponibles en modèles mono et multicanaux.
Confort ergonomique
  • Large repose-doigt avec code couleur pour une meilleure identification et ergonomie
  • Poignée conçue pour offrir un grand confort à la main de l’utilisateur
  • Large affichage Ergovisio pour la reconnaissance des volumes
Mode de fonctionnement idéal
  • Matériaux trés résistant
  • Bouton de pipetage à double action ; la partie supérieure rotative évite toute modification accidentelle du volume
  • Mécanisme de réglage du volume avancé pour une justesse et une précision accrues
  • Soufflage optimisé pour une distribution efficace des microgouttes dans les modèles de 50 μl ou inférieurs
Compatibles avec les pointes de pipettes Finntip, ainsi qu’avec d’autres modèles de pointes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ±3,0 à 0,6 %, 2,5 à 0,3 %
Pointes compatibles Finntip 50 Micro, filtre 50 Micro
Description Finnpipette F3 5-50 μl micro
Couleur Turquoise
Modèle Finnpipette™ F3
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Finnpipette™ F3
Type Pipette à volume variable
Volume (métrique) 5 à 50 μl
Incréments 0,1 μl