Learn More
Thermo Scientific™ Pipette à répétition Finnpipette™ Multistepper
Description
La pipette à répétition Thermo Scientific Finnpipette Multistepper réduit le risque d'erreur et augmente la productivité pour les applications d'immuno-essais.
Conçue pour le pipetage répétitif, légère et facile d'utilisation, elle permet de distribuer des liquides simultanément sur 8 canaux. Conçue spécialement pour le travail sur microplaques, la Finnpipette Multistepper permet d'augmenter la vitesse d'exécution des manipulations de laboratoire.
Conception
- Poignée universelle convenant également aux sept pipettes monocanal Thermo Scientific™ Finntip™
- Structure légère minimisant la fatigue de la main pendant les distributions répétitives
- Éjecteur de pointes séparé pour la mise au rebut sans effort et en toute sécurité des pointes
- Large repose-doigt minimisant la tension de la main de l’opérateur
- Module pivotant à 360° pour optimiser la maniabilité chez les utilisateurs gauchers et droitiers
Compatibles avec :
Accepte les pointes Finntip Multistepper de 1 500 μl. Ces cônes extra-longs présentent un volume d'air entre le haut du liquide et l'embase porte-cône plus important, afin de prévenir les risques de cross-contaminations.
Spécification
Spécification
| Description | Poignée et module |
| À utiliser avec | Pointe Finntip Multistepper 1500 µl |
| Nombre de canaux | 8 |
| Type | Multistepper Pipette |
| Volume (métrique) | 50 à 250μl |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.