Learn More
Thermo Scientific™ Kits GLP Finnpipette™ Novus
Code produit 11485668
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 1000 μl
10 à 10 000 μL
10 à 1000 μl
100 à 5000 μl
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11485668 1 à 1000 μl 1 pièce
11859133 10 à 1000 μl 1 pièce
11869133 100 à 5000 μl 1 pièce
11495668 10 à 10 000 μL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11485668 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 4701120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2195.00€
    1512.90€ / 1 pièces
    Économisez 682.10€
    31% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Accédez à tout ce dont vous avez besoin pour le pipetage dans ces kits GLP tout compris dotés de pipeteurs ergonomiques et faciles à utiliser.
Accédez à tout ce dont vous avez besoin pour le pipetage dans ces kits GLP tout compris Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus. Les kits couvrent la plage de volumes dont vous avez besoin avec quatre options différentes et incluent des pipeteurs Finnpipette™ Novus™, des supports appropriés et des pointes à échantillons.
Le kit Novus BPL 1 comprend :
  • Finnpipette Novus 10-100 μl
  • Finnpipette Novus 100-1000 μl
  • Deux portoirs Novus ;
  • Un portoir de Finntip Flex 200 et Flex 1 000
  • Échantillons de réservoirs à réactif
  • Pack d’échantillons Finntip
  • Guide de pipetage
  • Brochure Finnpipette Novus
Le kit Novus BPL 2 comprend :
  • Finnpipette Novus 100-1000 μl
  • Finnpipette Novus 0,5 à 5 ml
  • Deux portoirs Novus ;
  • Un portoir de Finntip Flex 5 ml et Flex 1 000
  • Échantillons de réservoirs à réactif
  • Pack d’échantillons Finntip
  • Brochure Finnpipette Novus
  • Guide de pipetage
Le kit Novus BPL 3 comprend :
  • Pipette Novus, 1-10 μl, micro
  • Pipette Novus, 10-100 μl
  • Pipette Novus, 100-1000 μl
  • Trois portoirs pour pipettes Novus Finnpipette
  • Un portoir de Flex 10, Flex 200 et Flex 1 000
  • Échantillons de réservoirs à réactif
  • Pack d’échantillons Finntip
  • Guide de pipetage
  • Brochure Novus
Le kit Novus BPL 4 comprend :
  • Pipette Novus, 10-100 μl
  • Pipette Novus, 100-1000 μl
  • Pipette Novus, 1 à 10 ml
  • Trois portoirs pour pipettes Novus Finnpipette
  • Un portoir de Flex 200, Flex 1000 et Finntip 10 ml
  • Échantillons de réservoirs à réactif
  • Pack d’échantillons Finntip
  • Guide de pipetage
  • Brochure Novus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Modèle Novus
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Finnpipette Novus
Type Kit GLP
Volume (métrique) 1 à 1000 μl
Comprend Pipettes monocanal Novus 10micro, 100 et 1000 μl, trois supports Novus, trois racks à échantillons Finntip