Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes multicanaux Finnpipette™ Novus
GREENER_CHOICE
Code produit 11730715
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 10 μl
100 à 1200 μl
30 à 300 μl
5 à 50 μl
Nombre de canaux:
8
12
16
Couleur:
Jaune
Orange
Rose
Turquoise
Conditionnement:
1 PCS
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Nombre de canaux Couleur Conditionnement
11730715 30 à 300 μl 12 Orange 1 pièce
11720715 1 à 10 μl 8 Rose -
11751485 1 à 10 μl 12 Rose 1 pièce
11750715 5 à 50 μl 8 Jaune 1 pièce
11740715 5 à 50 μl 12 Jaune 1 pièce
10727084 30 à 300 μl 8 Orange 1 PCS
11716924 5 à 50 μl 16 Turquoise 1 pièce
11722245 100 à 1200 μl 8 Turquoise 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11730715 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 46300500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2440.17€
    1600.93€ / 1 pièces
    Économisez 839.24€
    34% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Accélérez la distribution répétitive dans les microplaques grâce à ces pipettes multicanal légères, avec une répartition équilibrée du poids pour une tension et une contrainte musculaires réduites.
Accélérez la distribution répétitive dans les microplaques à 96 et 384 puits avec les pipettes multicanal Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus. Disponible dans une large gamme de modèles pour les tâches de laboratoire courantes, ce produit dispose d’une poignée légère et d’un fonctionnement unique à l’index qui permettent de longues périodes de travail sans fatigue. Simplicité, confort et fonctionnalité — la pipette Novus sera votre nouvelle meilleure amie au laboratoire.
Caractéristiques :
  • Navigation dans les menus facile à lire et intuitive
  • Interface utilisateur multilingue
  • 10 options de pipetage, comprenant le pipetage avant et arrière, la dilution, le pipetage répétitif, le mélange, la distribution séquentielle, etc.
    • 9 vitesses d’aspiration/distribution 
    • Enregistrez jusqu’à 9 programmes pour vos protocoles les plus courants
    • 8 versions multicanaux, y compris une fonction 16 canaux pour les applications sur microplaques à 384 puits, avec codage couleur par volume pour une meilleure reconnaissance
    • Plein écran rétro-éclairé éliminant les reflets et améliorant le contraste dans des conditions d’éclairage faible
    • Étalonnage facile au laboratoire pour garantir la précision et la justesse
    • Embase porte-pointe entièrement autoclavable qui garantit la stérilité et prévient les contaminations croisées
    • Batterie de longue durée disposant d’une autonomie suffisante pour approximativement 4 000 opérations de pipetage ; rechargeable en 1 heure environ
Conception ergonomique
  • Construction extrêmement légère
  • Pipetage à commande par gâchette : l’index contrôle la distribution par une légère pression sur un bouton
  • Repose-doigt réglable à 120° offrant équilibre et confort
  • Éjecteur de pointes à commande assistée qui minimise les risques de microtraumatismes du pouce ; manipulation avec la main gauche ou droite
Compatibles avec :
Conviennent parfaitement aux pointes de pipettes Thermo Scientific Finntip™ Flex ou Finntip
Comprend :
Finnpipette Novus, chargeur universel, outil d’extraction du piston, mode d’emploi et certificat d’étalonnage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision 5,0 % à 1,0 ± 5,0 % à 1,5 ± 5,0 % à 1,5 ±, 2,0 à 0,3 % 2,0 à 0,7 % 1,00 à 0,20 1,50 à 0,20
Pointes compatibles Flex 300, 300
Autoclavable Autoclavable
Couleur Orange
À utiliser avec Flex 300, 300
Modèle Novus
Nombre de canaux 12
Gamme de produits FinnPipette™ Novus
Programmabilité Oui
Stérilité Stérile
Type Pipette multicanaux
Volume (métrique) 30 à 300 μl
Incréments 1 μl