Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes monocanal électroniques Finnpipette™ Novus
Code produit 11776914
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 à 5 ml
1 à 10 ml
1 à 10 μl
10 à 100 μl
100 à 1000 μl
30 à 300 μl
5 à 50 μl
Couleur:
Bleu
Bouton turquoise
Jaune
Orange
Rose
Rouge
Vert
Pointes compatibles:
Finntip : 10, Flex 10, 20 micro, 50 micro
Finntip : 1000, 1000 Ext., Flex 1000
Finntip : 10ml, Flex 10ml Ext.
Finntip : 250 Univ, 200 Ext.
Finntip : 300, Flex 300
Finntip : 50
Finntip : 5ml
Finntip : Flex 200, 250 Univ, 200 Ext.
Conditionnement:
1 PCS
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Couleur Pointes compatibles Conditionnement
11776914 30 à 300 μl Orange Finntip : 300, Flex 300 1 pièce
11736914 1 à 10 μl Rose Finntip : 10, Flex 10, 20 micro, 50 micro 1 PCS
11770715 1 à 10 μl Jaune Finntip : Flex 200, 250 Univ, 200 Ext. 1 pièce
11746914 5 à 50 μl Bouton turquoise Finntip : 50 1 pièce
11756914 5 à 50 μl Jaune Finntip : 250 Univ, 200 Ext. 1 pièce
11766914 10 à 100 μl Jaune Finntip : Flex 200, 250 Univ, 200 Ext. 1 PCS
11786914 100 à 1000 μl Bleu Finntip : 1000, 1000 Ext., Flex 1000 1 PCS
11796914 0,5 à 5 ml Vert Finntip : 5ml 1 PCS
11706924 1 à 10 ml Rouge Finntip : 10ml, Flex 10ml Ext. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11776914 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 46200500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1470.00€
    903.99€ / 1 pièces
    Économisez 566.01€
    38% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Bénéficiez d’un confort accru pour la plupart des applications de pipetage grâce à ces pipettes électroniques simples à utiliser.
Bénéficiez d’ergonomie et de performances améliorées dans les applications de pipetage standard grâce aux pipettes monocanal électroniques Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus. L’interface utilisateur affiche simplement toutes les opérations de pipetage et l’action de pipetage déclenchée par l’index évite les microtraumatismes répétés (MTR). Simplicité, confort et fonctionnalité — La pipette Novus sera votre nouvelle meilleure amie au laboratoire.
Caractéristiques
  • Navigation dans les menus facile à lire et intuitive
  • Interface utilisateur multilingue
  • 10 fonctions de pipetage, comprenant le pipetage avant et arrière, la dilution, le pipetage répétitif, le mélange, la distribution séquentielle, etc.
  • 9 vitesses d’aspiration/distribution
  • Enregistrez jusqu’à 9 programmes pour vos protocoles les plus courants
  • Plein écran rétro-éclairé éliminant les reflets et améliorant le contraste dans des conditions d’éclairage faible
  • Large plage de volumes allant de 0,5 à 10 000 μl et codage couleur pour une meilleure reconnaissance
  • Étalonnage facile au laboratoire pour garantir la précision et la justesse
  • Embase porte-pointe entièrement autoclavable qui garantit la stérilité et prévient les contaminations croisées
  • Batterie de longue durée disposant d’une autonomie suffisante pour approximativement 4 000 opérations de pipetage ; rechargeable en 1 heure environ
Conception ergonomique
  • Construction extrêmement légère
  • Pipetage à commande par gâchette : l’index contrôle la distribution par une légère pression sur un bouton
  • Repose-doigt réglable à 120° offrant équilibre et confort
  • Éjecteur de pointes à commande assistée qui minimise les risques de microtraumatismes du pouce ; manipulation avec la main gauche ou droite
Compatibles avec :
Conviennent parfaitement aux pointes de pipettes Thermo Scientific Finntip™ Flex ou Finntip.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision 3,0 % à ± 0,6, 0,7 à 0,2
Pointes compatibles Finntip : 300, Flex 300
Autoclavable Autoclavable
Couleur Orange
À utiliser avec FinnTip™ : 300, Flex 300
Modèle Novus
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Finnpipette™ Novus
Programmabilité Oui
Stérilité Stérile
Type Pipette
Volume (métrique) 30 à 300 μl
Gamme fonctionnelle 15 à 300μl
Incréments 1 μl