Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour pointes de pipettes de 25 et 50 ml Finnpipette™ Stepper
Code produit 10606111
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Conditionnement
10606111 Stérile 5 pièces
10665911 Non stérile 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10606111 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 9420310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.00€
    111.00€ / 5 pièces
    Économisez 20.00€
    15% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Combinez ces adaptateurs pour cônes de pipettes de 25 et 50 ml Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper avec votre pipette.
Combinez ces adaptateurs pour cônes de pipettes de 25 et 50 ml Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper avec votre pipette. Disponibles en version stérile ou non stérile.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Depuis 25 ou 50 ml Finnitip pas à pas des conseils
À utiliser avec Pointes Finntip Stepper (25, 50 ml)