Learn More
Thermo Scientific™ Pipette Finnpipette Stepper
Description
Elle permet d’effectuer rapidement jusqu’à 45 distributions successives sans avoir à la recharger. La pipette de distribution Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper est une pipette à répétition légère, facile à utiliser, conçue de manière ergonomique pour effectuer la distribution d’une seule main. Fonctionnant sur le principe du déplacement positif, la Finnpipette Stepper est idéale pour toutes les tâches de distribution de liquides corrosifs ou visqueux.
Caractéristiques :
- Fonctionnement basé sur le déplacement positif assurant des résultats fiables, même dans le cas d’une distribution de liquides visqueux, volatils ou problématiques
- Poignée légère et ergonomique avec un large repose-doigt minimisant les risques de micro-traumatismes au niveau de la main
- Utilisation simple :il suffit de fixer le cône approprié, d’effectuer le remplissage et de sélectionner le volume en tournant la molette de réglage
- Volume facile à régler, grâce à une grille de réglage du nombre de distributions et du volume gravée sur la poignée
Informations de commande :
La poignée universelle Stepper est également disponible avec un module 8 canaux. Pour faciliter l’entreposage de l’instrument, un portoir pour pipeteurs peut être commandé (Référence : 9420290).
Contient :
Le Stepper est fourni avec un adaptateur (non stérile) pour l’utilisation de cônes de 25 ou 50 ml.
Matériel nécessaire :
La pipette utilise les cônes Thermo Scientific Finntip™ Stepper, disponibles en version stérile ou non stérile (emballés individuellement). Ce cône est disponible en sept tailles de 0,5 à 50 ml, chaque taille offrant cinq volumes de distribution différents, pour une plage de distribution globale comprise entre 10 et 5 000 μl. Seul le cône jetable rentre en contact avec l’échantillon, éliminant ainsi le risque de contamination du corps de la pipette.
Spécification
Spécification
| Description | Pipette Finnpipette Stepper |
| À utiliser avec | Finntip |
| Modèle | Finnpipette Stepper |
| Nombre de canaux | 1 |
| Type | Stepper Pipette |
| Volume (métrique) | 10 à 5 000 µL |
Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.