Learn More
Thermo Scientific™ Pointes spécifiques pour pipette Finntip™ Flex™
Code produit 11873430
Modifier l'affichage
Click to view available options
0,1 à 10 μl ; 1 x 96 / rack + 20 x 96 / recharge
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
11873430 0,1 à 10 μl ; 1 x 96 / rack + 20 x 96 / recharge
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 11873430 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 94060116
Quantité Prix
1 168.61€ / 1 kits
10 154.29€ / 1 kits
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Réduisez la force nécessaire pour fixer et éjecter les cônes à l’aide de ces cônes de pipettes et réduisez considérablement le risque de microtraumatismes répétés (RSI). Assurez une meilleure étanchéité grâce au module du pipeteur pour plus de précision et d’exactitude.
Réduisez la force nécessaire pour fixer et éjecter les cônes à l’aide de ces cônes de pipettes et réduisez considérablement le risque de microtraumatismes répétés (MTR). Assemblage plus étanche avec le module pipeteur pour plus de précision.
Avantages
  • Excellents pour le pipetage monocanal et multicanaux
  • Disponibles dans 6 plages volumiques : 0,2 à 10 μl, 1 à 200 μl, 5 à 300 μl, 100 à 1 000 μl, 50 à 1 200 μl et 10 ml
  • Cônes stériles fournis sur racks de 10 x 96 stérilisés, scellés sous vide et certifiés exempts de ADN, DNase, RNase et d’endotoxines.
  • Gain de place grâce aux recharges
Cônes plus souples
  • Cônes souples qui réduisent les efforts requis pour la prise et l’éjection des cônes, diminuant ainsi considérablement les risques de microtraumatismes répétés (MTR)
  • Garantie également d’une meilleure étanchéité avec le module de la pipette pour plus de précision et d’exactitude
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Finntip Flex 10 refill starter kit, Non-Filtered, Non-sterile, Refill
Volume (métrique) 10 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Rose
Modèle Kit de recharge de démarrage Finntip Flex 10
Longueur (impériale) 1,1 in
Longueur (métrique) 3.3 cm
Certifications/Conformité ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485
Format Recharge
Conditionnement 1 X 96/Rack + 20 x 96/Recharge
Code couleur Rose
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific Finnpipette
Gamme de produits FinnTip Flex