Learn More
Thermo Scientific™ Pointes spécifiques pour pipette Finntip™ Flex™
Code produit 11803440
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
1200 μl
Code couleur:
Bleu
Jaune
Orange
Rose
Turquoise
Conditionnement:
10 x 96 / rack
1000 / sachet
1536 pointes
1632 pointes
1920 pointes
20 x 96 pointes
2016 cônes
960 pointes
Fit for Purpose:
Non stérile
Qualité certifiée
Stérile et prêts pour la PCR
Stériles et prêtes pour PCR
Conditionnement:
1 kit
1000 pièces
1536 pièces
1920 pièces
960 pièces
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Code couleur Conditionnement Fit for Purpose Conditionnement
11803440 200 μl Jaune 1920 pointes Qualité certifiée 1920 pièces
11883420 10 μl Rose 1000 / sachet Qualité certifiée 1000 pièces
11863420 10 μl Rose 10 x 96 / rack Qualité certifiée 960 pièces
11893420 200 μl Jaune 960 pointes Qualité certifiée 960 pièces
11873420 10 μl Rose 10 x 96 / rack Stériles et prêtes pour PCR 960 pièces
11803430 200 μl Jaune 960 pointes Stérile et prêts pour la PCR 960 pièces
11893430 200 μl Jaune 2016 cônes Non stérile 1 kit
11883430 10 μl Rose 20 x 96 pointes Qualité certifiée 1920 pièces
11813430 200 μl Jaune 1000 / sachet Qualité certifiée 1000 pièces
11738184 300 μl Orange 960 pointes Qualité certifiée 960 pièces
11748184 300 μl Orange 960 pointes Stériles et prêtes pour PCR 960 pièces
11798184 300 μl Orange 2016 cônes - 1 kit
11708194 300 μl Orange 1920 pointes Qualité certifiée 1920 pièces
11842703 300 μl Orange 1000 / sachet Qualité certifiée 1000 pièces
11458479 1000 μl Bleu 960 pointes Qualité certifiée 960 pièces
11892703 1000 μl Bleu 960 pointes Stérile et prêts pour la PCR 960 pièces
11865863 1000 μl Bleu 1632 pointes - 1 kit
11875863 1000 μl Bleu 1536 pointes Qualité certifiée 1536 pièces
11872703 1000 μl Bleu 1000 / sachet Qualité certifiée 1000 pièces
10059682 1200 μl Turquoise 960 pointes Qualité certifiée 960 pièces
11742245 1200 μl Turquoise 960 pointes Stérile et prêts pour la PCR 960 pièces
11813440 1200 μl Turquoise 1632 pointes - -
11823440 1200 μl Turquoise 1536 pointes Qualité certifiée 1536 pièces
10774994 1200 μl Turquoise 1000 / sachet Qualité certifiée 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Code produit 11803440 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 94060317
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Les pointes de pipette Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ réduisent la force nécessaire pour fixer et éjecter les pointes, réduisant fortement les risques de microtraumatismes répétés (RSI). Assurez une meilleure étanchéité grâce au module de la pipette pour plus de précision et d’exactitude.
Assemblage plus étanche avec le module pipeteur, pour plus de précision et d’exactitude. Les pointes de pipettes spécifiques Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ réduisent la force nécessaire pour fixer et éjecter les pointes, réduisant fortement les risques de microtraumatismes répétés (RSI).
Avantages
  • Excellentes pour le pipetage monocanal et multicanaux
  • Disponibles en six plages de volume : 0.2-10 μl, 1-200 μl, 5-300 μl, 100-1000 μl, 50-1200 μl et 10 ml
  • Les pointes stériles sont fournies sur racks de 10 × 96 stérilisés, scellés sous vide et certifiées exempts d’ADN, de DNase, de RNase et d’endotoxines
  • Gain d’espace avec les recharges
Pointes plus souples
  • La pointe souple réduit la force nécessaire pour fixer et éjecter les pointes, diminuant ainsi considérablement le risque de microtraumatismes répétés (MTR)
  • Elle garantit également une meilleure étanchéité avec le module pipeteur, garantissant plus d’exactitude et de précision
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Finntip Flex 200, sans filtre, non stérile, recharge
Volume (métrique) 200 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Jaune
Modèle Finntip Flex 200
Longueur (impériale) 2,3 in
Longueur (métrique) 6 cm
Format Recharge
Conditionnement 1920 pointes
Code couleur Jaune
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific Finnpipette
Gamme de produits FinnTip Flex
Fit for Purpose Qualité certifiée