Learn More
- Home
- Products
- Produits pour pipettes
- Pointes de pipette
- Pointes spécifiques pour pipette
- Thermo Scientific™ Pointes spécifiques pour pipette Finntip™ Flex™
Thermo Scientific™ Pointes spécifiques pour pipette Finntip™ Flex™
Code produit 11883420
| Code produit | Volume (métrique) | Code couleur | Conditionnement | Fit for Purpose | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11883420 | 10 μl | Rose | 1000 / sachet | Qualité certifiée | 1000 pièces |
| 11863420 | 10 μl | Rose | 10 x 96 / rack | Qualité certifiée | 960 pièces |
| 11893420 | 200 μl | Jaune | 960 pointes | Qualité certifiée | 960 pièces |
| 11873420 | 10 μl | Rose | 10 x 96 / rack | Stériles et prêtes pour PCR | 960 pièces |
| 11803430 | 200 μl | Jaune | 960 pointes | Stérile et prêts pour la PCR | 960 pièces |
| 11893430 | 200 μl | Jaune | 2016 cônes | Non stérile | 1 kit |
| 11883430 | 10 μl | Rose | 20 x 96 pointes | Qualité certifiée | 1920 pièces |
| 11803440 | 200 μl | Jaune | 1920 pointes | Qualité certifiée | 1920 pièces |
| 11813430 | 200 μl | Jaune | 1000 / sachet | Qualité certifiée | 1000 pièces |
| 11738184 | 300 μl | Orange | 960 pointes | Qualité certifiée | 960 pièces |
| 11748184 | 300 μl | Orange | 960 pointes | Stériles et prêtes pour PCR | 960 pièces |
| 11798184 | 300 μl | Orange | 2016 cônes | - | 1 kit |
| 11708194 | 300 μl | Orange | 1920 pointes | Qualité certifiée | 1920 pièces |
| 11842703 | 300 μl | Orange | 1000 / sachet | Qualité certifiée | 1000 pièces |
| 11458479 | 1000 μl | Bleu | 960 pointes | Qualité certifiée | 960 pièces |
| 11892703 | 1000 μl | Bleu | 960 pointes | Stérile et prêts pour la PCR | 960 pièces |
| 11865863 | 1000 μl | Bleu | 1632 pointes | - | 1 kit |
| 11875863 | 1000 μl | Bleu | 1536 pointes | Qualité certifiée | 1536 pièces |
| 11872703 | 1000 μl | Bleu | 1000 / sachet | Qualité certifiée | 1000 pièces |
| 10059682 | 1200 μl | Turquoise | 960 pointes | Qualité certifiée | 960 pièces |
| 11742245 | 1200 μl | Turquoise | 960 pointes | Stérile et prêts pour la PCR | 960 pièces |
| 11813440 | 1200 μl | Turquoise | 1632 pointes | - | - |
| 11823440 | 1200 μl | Turquoise | 1536 pointes | Qualité certifiée | 1536 pièces |
| 10774994 | 1200 μl | Turquoise | 1000 / sachet | Qualité certifiée | 1000 pièces |
Utilisez le code promo 28170
Connectez-vous pour voir le stock disponible
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28170" pour bénéficier de cette offre.
Description
Assemblage plus étanche avec le module pipeteur, pour plus de précision et d’exactitude. Les pointes de pipettes spécifiques Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ réduisent la force nécessaire pour fixer et éjecter les pointes, réduisant fortement les risques de microtraumatismes répétés (RSI).
Avantages
- Excellentes pour le pipetage monocanal et multicanaux
- Disponibles en six plages de volume : 0.2-10 μl, 1-200 μl, 5-300 μl, 100-1000 μl, 50-1200 μl et 10 ml
- Les pointes stériles sont fournies sur racks de 10 × 96 stérilisés, scellés sous vide et certifiées exempts d’ADN, de DNase, de RNase et d’endotoxines
- Gain d’espace avec les recharges
Pointes plus souples
- La pointe souple réduit la force nécessaire pour fixer et éjecter les pointes, diminuant ainsi considérablement le risque de microtraumatismes répétés (MTR)
- Elle garantit également une meilleure étanchéité avec le module pipeteur, garantissant plus d’exactitude et de précision
Spécification
Spécification
| Description | Finntip Flex 10, sans filtre, non stérile, en vrac |
| Volume (métrique) | 10 μl |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Rose |
| Modèle | Finntip Flex 10 |
| Longueur (impériale) | 1,1 in |
| Longueur (métrique) | 3,3 cm |
| Format | En vrac |
| Conditionnement | 1000 / sachet |
| Code couleur | Rose |
| À utiliser avec (équipement) | Thermo Scientific Finnpipette |
| Gamme de produits | FinnTip Flex |
| Fit for Purpose | Qualité certifiée |
| Afficher plus Afficher moins |
Période de garantie limitée : Sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Disclaimer to internal research use restriction: Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du / des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Conforme à la Directive 98/79/CE sur le diagnostic in-vitro, valide uniquement en Europe. Non approuvé à des fins de diagnostic in vitro en Amérique du Nord.