Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipette universelles sans filtre Finntip™
GREENER_CHOICE
Code produit 11722544
Change view
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
Emballé
Rack
Recharge
Fit for Purpose:
Qualité certifiée
Stérile et prêts pour la PCR
Conditionnement:
1000 pièces
1920 pièces
960 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Format Fit for Purpose unitSize
11722544 Non stérile Rack Qualité certifiée 960 pièces
10549882 Non stérile Recharge Qualité certifiée 1920 pièces
11732544 Stérile Rack Stérile et prêts pour la PCR 960 pièces
10617841 Non stérile Emballé Qualité certifiée 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11722544 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 9400260
Edge
Assurez un pipetage exact et précis grâce à ces pointes de pipettes sans filtre, conçues à l’aide de nos connaissances de la manipulation des liquides, avec des surfaces hydrophobes uniformément lisses qui empêchent la rétention de liquides.
Assurez un pipetage fiable et précis grâce aux pointes de pipette universels Thermo Scientific™ Finntip™, fabriqués avec des matières premières de haute qualité et les techniques de moulage les plus récentes. Les pointes Finntip ont été développées d’après notre expérience en termes de manipulation des liquides. Nos sites de production automatisée modernes et notre expertise garantissent la fabrication de surfaces hydrophobes uniformément lisses à l’intérieur et à l’extérieur des pointes qui préviennent la rétention des liquides.
Caractéristiques :
  • Une surface lisse et uniforme minimise les effets de rétention des liquides
  • Plage de volumes de 0,2μl à 10 ml
  • En version stérile ou non stérile
  • Options de conditionnements disponibles : portoirs, sachets, boîtes, en vrac et systèmes de recharge
  • Portoirs avec code couleur pour correspondre à la Finnpipette compatible
  • Le code couleur s’applique uniquement aux portoirs et systèmes de recharge
Remarque :
Fabriqués conformément aux normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 13485 (certifiés CE/IVD).
Période de garantie limitée :
Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti à partir de la date à laquelle nous expédions le produit et pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Finntip 250 universel, 0.5 à 250μl, 5.2 cm, jaune
Volume (métrique) 250 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Jaune
Modèle Finntip 250 universel
Longueur (impériale) 2 in
Longueur (métrique) 5.2 cm
Format Rack
Type de pointe Adaptation universelle
Quantité 10 x 96 Tips
Concept écologique ACT Ecolabel (Silver)
Code couleur Jaune
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific Finnpipette 250
Gamme de produits FinnTip
Fit for Purpose Qualité certifiée