Learn More
Thermo Scientific™ Cônes de pipettes Finntip™
Code produit 10135342
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
50 μl
300 μl
1000 μl
5 ml
10 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Fit for Purpose:
Non stérile
Qualité certifiée
Stérile et prêts pour la PCR
Stériles et prêtes pour PCR
Code couleur:
Bleu
Orange
Rose
Rouge
Turquoise
Vert
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
10000 pièces
120 pièces
1920 pièces
200 pièces
20000 pièces
2688 PCS
270 pièces
3000 pièces
3840 pièces
40 pièces
500 pièces
75 pièces
960 pièces
31 product options available for selection
Product selection table with 31 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Stérilité Fit for Purpose Code couleur Conditionnement
10135342 5 ml Stérile Stérile et prêts pour la PCR Vert 270 pièces
11792504 10 μl Non stérile Qualité certifiée Rose 960 pièces
11702514 10 μl Stérile Stérile et prêts pour la PCR Rose 960 pièces
11782504 10 μl Non stérile Qualité certifiée Rose 1000 pièces
11778184 10 μl Non stérile - Rose 2688 PCS
11788184 10 μl Non stérile Qualité certifiée Rose 3840 pièces
10083590 1000 μl Non stérile Qualité certifiée Bleu 1000 pièces
11732554 1000 μl Non stérile - Bleu 10000 pièces
11792544 1000 μl Non stérile Non stérile Bleu 200 pièces
11783913 1000 μl Non stérile Qualité certifiée Bleu 960 pièces
10399310 1000 μl Stérile Stériles et prêtes pour PCR Bleu 960 pièces
11710645 1000 μl Non stérile Qualité certifiée Bleu 960 pièces
11752544 300 μl Non stérile - Orange 20000 pièces
11762544 300 μl Non stérile Qualité certifiée Orange 960 pièces
10512481 300 μl Stérile Stérile et prêts pour la PCR Orange 960 pièces
10470921 300 μl Non stérile Qualité certifiée Orange 1920 pièces
10185560 300 μl Non stérile Qualité certifiée Orange 1000 pièces
10217620 5 ml Non stérile Qualité certifiée Vert 500 pièces
11752554 5 ml Non stérile - Vert 75 pièces
10492071 5 ml Non stérile Qualité certifiée Vert 270 pièces
11772554 5 ml Non stérile - Vert 3000 pièces
11792554 10 ml Non stérile - Rouge 40 pièces
17815021 10 ml Non stérile Qualité certifiée Rouge 100 pièces
10105380 10 ml Non stérile Qualité certifiée Rouge 100 pièces
11488469 10 ml Non stérile Qualité certifiée Rouge 120 pièces
17724339 10 ml Non stérile Qualité certifiée Rouge 120 pièces
17734339 10 ml Stérile Stérile et prêts pour la PCR Rouge 120 pièces
10115380 10 ml Stérile Stérile et prêts pour la PCR Rouge 120 pièces
11732534 50 μl Non stérile Qualité certifiée Turquoise 1000 pièces
10423322 50 μl Non stérile Qualité certifiée Turquoise 3840 pièces
11752534 50 μl Stérile Stériles et prêtes pour PCR Turquoise 3840 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
31 options
Code produit 10135342 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 9402073
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    184.00€
    109.00€ / 270 pièces
    Économisez 75.00€
    40% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Pour un pipetage précis. La conception des pointes de pipette spécifiques Finntip™ est basée sur nos connaissances en matière de manipulation des liquides : leurs surfaces sont uniformément lisses et hydrophobes et préviennent la rétention des liquides.
Pour un pipetage précis. La conception de ces pointes est basée sur nos connaissances en matière de manipulation des liquides : leurs surfaces sont uniformément lisses et hydrophobes et préviennent la rétention des liquides.
  • Surface lisse et uniforme qui minimise les effets de rétention de liquide
  • Plage de volumes de 0,2 μl à 10 ml
  • En version stérile ou non stérile
  • Options de conditionnements disponibles : racks, sacs, boîtes, en vrac et packs de recharge
  • Racks avec code couleur correspondant à la Finnpipette compatible
  • Code couleur uniquement pour les racks et packs de recharge
Remarque :
Fabrication selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 13485 (Certification CE/IVD).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Finntip 5 ml, Non-avec filtre, Stérile, Rack
Volume (métrique) 5 ml
Filtré Sans filtre
Stérilité Stérile
Couleur Vert
Modèle Finntip 5ml
Longueur (impériale) 5,8 in
Longueur (métrique) 14,7 cm
Format Rack
Concept écologique ACT Ecolabel (Silver)
Code couleur Vert
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific Finnpipette
Gamme de produits FinnTip
Fit for Purpose Stérile et prêts pour la PCR