Learn More
- Home
- Products
- Produits pour pipettes
- Pointes de pipette
- Pointes spécifiques pour pipette
- Thermo Scientific™ Cônes de pipettes Finntip™
Thermo Scientific™ Cônes de pipettes Finntip™
Code produit 10185560| Product Code. | Volume (métrique) | Stérilité | Fit for Purpose | Code couleur | Unit Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 10185560 | 300 μl | Non stérile | Qualité certifiée | Orange | 1000 pièces |
| 11792504 | 10 μl | Non stérile | Qualité certifiée | Rose | 960 pièces |
| 11702514 | 10 μl | Stérile | Stérile et prêts pour la PCR | Rose | 960 pièces |
| 11782504 | 10 μl | Non stérile | Qualité certifiée | Rose | 1000 pièces |
| 11778184 | 10 μl | Non stérile | - | Rose | 2688 PCS |
| 11788184 | 10 μl | Non stérile | Qualité certifiée | Rose | 3840 pièces |
| 10083590 | 1000 μl | Non stérile | Qualité certifiée | Bleu | 1000 pièces |
| 11732554 | 1000 μl | Non stérile | - | Bleu | 10000 pièces |
| 11792544 | 1000 μl | Non stérile | Non stérile | Bleu | 200 pièces |
| 11783913 | 1000 μl | Non stérile | Qualité certifiée | Bleu | 960 pièces |
| 10399310 | 1000 μl | Stérile | Stériles et prêtes pour PCR | Bleu | 960 pièces |
| 11710645 | 1000 μl | Non stérile | Qualité certifiée | Bleu | 960 pièces |
| 11752544 | 300 μl | Non stérile | - | Orange | 20000 pièces |
| 11762544 | 300 μl | Non stérile | Qualité certifiée | Orange | 960 pièces |
| 10512481 | 300 μl | Stérile | Stérile et prêts pour la PCR | Orange | 960 pièces |
| 10470921 | 300 μl | Non stérile | Qualité certifiée | Orange | 1920 pièces |
| 10217620 | 5 ml | Non stérile | Qualité certifiée | Vert | 500 pièces |
| 11752554 | 5 ml | Non stérile | - | Vert | 75 pièces |
| 10492071 | 5 ml | Non stérile | Qualité certifiée | Vert | 270 pièces |
| 11772554 | 5 ml | Non stérile | - | Vert | 3000 pièces |
| 10135342 | 5 ml | Stérile | Stérile et prêts pour la PCR | Vert | 270 pièces |
| 11792554 | 10 ml | Non stérile | - | Rouge | 40 pièces |
| 17815021 | 10 ml | Non stérile | Qualité certifiée | Rouge | 100 pièces |
| 10105380 | 10 ml | Non stérile | Qualité certifiée | Rouge | 100 pièces |
| 11488469 | 10 ml | Non stérile | Qualité certifiée | Rouge | 120 pièces |
| 17724339 | 10 ml | Non stérile | Qualité certifiée | Rouge | 120 pièces |
| 17734339 | 10 ml | Stérile | Stérile et prêts pour la PCR | Rouge | 120 pièces |
| 10115380 | 10 ml | Stérile | Stérile et prêts pour la PCR | Rouge | 120 pièces |
| 11732534 | 50 μl | Non stérile | Qualité certifiée | Turquoise | 1000 pièces |
| 10423322 | 50 μl | Non stérile | Qualité certifiée | Turquoise | 3840 pièces |
| 11752534 | 50 μl | Stérile | Stériles et prêtes pour PCR | Turquoise | 3840 pièces |
Utilisez le code promo 27967
Connectez-vous pour voir le stock disponible
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27967" pour bénéficier de cette offre.
Description
Pour un pipetage précis. La conception de ces pointes est basée sur nos connaissances en matière de manipulation des liquides : leurs surfaces sont uniformément lisses et hydrophobes et préviennent la rétention des liquides.
Principales caractéristiques :
- Surface lisse et uniforme qui minimise les effets de rétention de liquide
- Disponibles en version stérile et non stérile
- Options de conditionnement : en portoir, en sachets en vrac ou tour de recharge
- Les pointes stériles sont fournies dans un portoir stérilisé sous vide
Qualité éprouvée
- Options stériles certifiées exemptes de contamination par la RNase, la DNase, l’ADN, les inhibiteurs de PCR, l’ATP et les endotoxines
Gamme de pointes polyvalente
- Plage de volumes de 0,2 μl à 10 ml
- Volumes au format 96 : 10, 250, 300 et 1 000 μl
- Volumes au format 384 : 20 et 50 μl
- Macrovolumes : 5 ml et 10 ml
Traçabilité immédiate
- Chaque portoir pour pointes possède des informations sur le volume et le lot imprimées à l’encre ; les portoirs à code couleur pratique permettent d’associer facilement la Finnpipette compatible à l’insert de portoir pour pointes de pipettes Finntip correspondant
- Code couleur visible dans les options de conditionnement en portoir et en recharges
Remarque :
Les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
Specifications
Specifications
| Description | Finntip 300, sans filtre, non stérile, en vrac |
| Volume (métrique) | 300 μl |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Orange |
| Modèle | Finntip 300 |
| Longueur (impériale) | 2 in |
| Longueur (métrique) | 5,2 cm |
| Format | En vrac |
| Code couleur | Orange |
| À utiliser avec (équipement) | Thermo Scientific Finnpipette 300 |
| Gamme de produits | FinnTip |
| Fit for Purpose | Qualité certifiée |
| Show More Show Less |