Learn More
- Home
- Products
- Produits pour pipettes
- Pointes de pipette
- Pointes spécifiques pour pipette
- Thermo Scientific™ Cônes de pipettes Finntip™
Thermo Scientific™ Cônes de pipettes Finntip™
Product Code. 11792504
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
50 μl
300 μl
1000 μl
5 ml
10 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Fit for Purpose:
Non stérile
Qualité certifiée
Stérile et prêts pour la PCR
Stériles et prêtes pour PCR
Code couleur:
Bleu
Orange
Rose
Rouge
Turquoise
Vert
Unit Size:
100 pièces
1000 pièces
10000 pièces
120 pièces
1920 pièces
200 pièces
20000 pièces
2688 PCS
270 pièces
3000 pièces
3840 pièces
40 pièces
500 pièces
75 pièces
960 pièces
31 product options available for selection
| Product Code. | Volume (métrique) | Stérilité | Fit for Purpose | Code couleur | Unit Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 11792504 | 10 μl | Non stérile | Qualité certifiée | Rose | 960 pièces |
| 11702514 | 10 μl | Stérile | Stérile et prêts pour la PCR | Rose | 960 pièces |
| 11782504 | 10 μl | Non stérile | Qualité certifiée | Rose | 1000 pièces |
| 11778184 | 10 μl | Non stérile | - | Rose | 2688 PCS |
| 11788184 | 10 μl | Non stérile | Qualité certifiée | Rose | 3840 pièces |
| 10083590 | 1000 μl | Non stérile | Qualité certifiée | Bleu | 1000 pièces |
| 11732554 | 1000 μl | Non stérile | - | Bleu | 10000 pièces |
| 11792544 | 1000 μl | Non stérile | Non stérile | Bleu | 200 pièces |
| 11783913 | 1000 μl | Non stérile | Qualité certifiée | Bleu | 960 pièces |
| 10399310 | 1000 μl | Stérile | Stériles et prêtes pour PCR | Bleu | 960 pièces |
| 11710645 | 1000 μl | Non stérile | Qualité certifiée | Bleu | 960 pièces |
| 11752544 | 300 μl | Non stérile | - | Orange | 20000 pièces |
| 11762544 | 300 μl | Non stérile | Qualité certifiée | Orange | 960 pièces |
| 10512481 | 300 μl | Stérile | Stérile et prêts pour la PCR | Orange | 960 pièces |
| 10470921 | 300 μl | Non stérile | Qualité certifiée | Orange | 1920 pièces |
| 10185560 | 300 μl | Non stérile | Qualité certifiée | Orange | 1000 pièces |
| 10217620 | 5 ml | Non stérile | Qualité certifiée | Vert | 500 pièces |
| 11752554 | 5 ml | Non stérile | - | Vert | 75 pièces |
| 10492071 | 5 ml | Non stérile | Qualité certifiée | Vert | 270 pièces |
| 11772554 | 5 ml | Non stérile | - | Vert | 3000 pièces |
| 10135342 | 5 ml | Stérile | Stérile et prêts pour la PCR | Vert | 270 pièces |
| 11792554 | 10 ml | Non stérile | - | Rouge | 40 pièces |
| 17815021 | 10 ml | Non stérile | Qualité certifiée | Rouge | 100 pièces |
| 10105380 | 10 ml | Non stérile | Qualité certifiée | Rouge | 100 pièces |
| 11488469 | 10 ml | Non stérile | Qualité certifiée | Rouge | 120 pièces |
| 17724339 | 10 ml | Non stérile | Qualité certifiée | Rouge | 120 pièces |
| 17734339 | 10 ml | Stérile | Stérile et prêts pour la PCR | Rouge | 120 pièces |
| 10115380 | 10 ml | Stérile | Stérile et prêts pour la PCR | Rouge | 120 pièces |
| 11732534 | 50 μl | Non stérile | Qualité certifiée | Turquoise | 1000 pièces |
| 10423322 | 50 μl | Non stérile | Qualité certifiée | Turquoise | 3840 pièces |
| 11752534 | 50 μl | Stérile | Stériles et prêtes pour PCR | Turquoise | 3840 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
11792504
Supplier
Thermo Scientific™
Supplier No.
9400300
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Utilisez le code promo 27967
Vous devez Se connecter ou vous inscrire pour acheter cet article.
Article restreint
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Add to basket
57.14 EUR valable jusqu'au 2026-12-18
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27967" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27967" pour bénéficier de cette offre.
Add to basket
Demande de devis en gros
This item is not returnable.
View return policy
Description
Pour un pipetage précis. La conception de ces pointes est basée sur nos connaissances en matière de manipulation des liquides : leurs surfaces sont uniformément lisses et hydrophobes et préviennent la rétention des liquides.
- Surface lisse et uniforme prévenant la rétention des liquides
- Plage de volumes de 0.2 μl à 10 ml
- Options d’emballage : racks, sachets, boîtes, vrac et boîtes de recharge
- Racks à code couleur pour une mise en correspondance avec la pipette Finnpipette compatible
- Codage couleur uniquement pour les options d’emballage racks et boîtes de recharge
Remarque :
fabrication selon les normes ISO 9001, ISO 14001et ISO 13485 (certification CE/IVD)
Specifications
Specifications
| Description | Finntip 10, sans filtre, non stérile, rack |
| Volume (métrique) | 10 μl |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Rose |
| Modèle | Finntip 10 |
| Longueur (impériale) | 1,2 in |
| Longueur (métrique) | 3,2 cm |
| Format | Rack |
| Code couleur | Rose |
| À utiliser avec (équipement) | Thermo Scientific Finnpipette 10 |
| Gamme de produits | FinnTip |
| Fit for Purpose | Qualité certifiée |
| Show More Show Less |