Learn More
- Home
- Products
- Produits pour pipettes
- Pointes de pipette
- Pointes spécifiques pour pipette
- Thermo Scientific™ Cônes de pipettes Finntip™
Thermo Scientific™ Cônes de pipettes Finntip™
Code produit p-8322147| Code produit | Volume (métrique) | Stérilité | Fit for Purpose | Code couleur | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 11792504 | 10 μl | Non stérile | Qualité certifiée | Rose | 960 pièces |
| 11702514 | 10 μl | Stérile | Stérile et prêts pour la PCR | Rose | 960 pièces |
| 11782504 | 10 μl | Non stérile | Qualité certifiée | Rose | 1000 pièces |
| 11778184 | 10 μl | Non stérile | - | Rose | 2688 PCS |
| 11788184 | 10 μl | Non stérile | Qualité certifiée | Rose | 3840 pièces |
| 10083590 | 1000 μl | Non stérile | Qualité certifiée | Bleu | 1000 pièces |
| 11732554 | 1000 μl | Non stérile | - | Bleu | 10000 pièces |
| 11792544 | 1000 μl | Non stérile | Non stérile | Bleu | 200 pièces |
| 11783913 | 1000 μl | Non stérile | Qualité certifiée | Bleu | 960 pièces |
| 10399310 | 1000 μl | Stérile | Stériles et prêtes pour PCR | Bleu | 960 pièces |
| 11710645 | 1000 μl | Non stérile | Qualité certifiée | Bleu | 960 pièces |
| 11752544 | 300 μl | Non stérile | - | Orange | 20000 pièces |
| 11762544 | 300 μl | Non stérile | Qualité certifiée | Orange | 960 pièces |
| 10512481 | 300 μl | Stérile | Stérile et prêts pour la PCR | Orange | 960 pièces |
| 10470921 | 300 μl | Non stérile | Qualité certifiée | Orange | 1920 pièces |
| 10185560 | 300 μl | Non stérile | Qualité certifiée | Orange | 1000 pièces |
| 10217620 | 5 ml | Non stérile | Qualité certifiée | Vert | 500 pièces |
| 11752554 | 5 ml | Non stérile | - | Vert | 75 pièces |
| 10492071 | 5 ml | Non stérile | Qualité certifiée | Vert | 270 pièces |
| 11772554 | 5 ml | Non stérile | - | Vert | 3000 pièces |
| 10135342 | 5 ml | Stérile | Stérile et prêts pour la PCR | Vert | 270 pièces |
| 11792554 | 10 ml | Non stérile | - | Rouge | 40 pièces |
| 17815021 | 10 ml | Non stérile | Qualité certifiée | Rouge | 100 pièces |
| 10105380 | 10 ml | Non stérile | Qualité certifiée | Rouge | 100 pièces |
| 11488469 | 10 ml | Non stérile | Qualité certifiée | Rouge | 120 pièces |
| 17724339 | 10 ml | Non stérile | Qualité certifiée | Rouge | 120 pièces |
| 17734339 | 10 ml | Stérile | Stérile et prêts pour la PCR | Rouge | 120 pièces |
| 10115380 | 10 ml | Stérile | Stérile et prêts pour la PCR | Rouge | 120 pièces |
| 11732534 | 50 μl | Non stérile | Qualité certifiée | Turquoise | 1000 pièces |
| 10423322 | 50 μl | Non stérile | Qualité certifiée | Turquoise | 3840 pièces |
| 11752534 | 50 μl | Stérile | Stériles et prêtes pour PCR | Turquoise | 3840 pièces |
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27967" pour bénéficier de cette offre.
Description
Pour un pipetage précis. La conception de ces pointes est basée sur nos connaissances en matière de manipulation des liquides : leurs surfaces sont uniformément lisses et hydrophobes et préviennent la rétention des liquides.
- Surface lisse et uniforme prévenant la rétention des liquides
- Plage de volumes de 0.2 μl à 10 ml
- Options d’emballage : racks, sachets, boîtes, vrac et boîtes de recharge
- Racks à code couleur pour une mise en correspondance avec la pipette Finnpipette compatible
- Codage couleur uniquement pour les options d’emballage racks et boîtes de recharge
Remarque :
fabrication selon les normes ISO 9001, ISO 14001et ISO 13485 (certification CE/IVD)
Spécification
Spécification
| Description | Finntip 10, sans filtre, non stérile, rack |
| Volume (métrique) | 10 μl |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Rose |
| Modèle | Finntip 10 |
| Longueur (impériale) | 1,2 in |
| Longueur (métrique) | 3,2 cm |
| Format | Rack |
| Code couleur | Rose |
| À utiliser avec (équipement) | Thermo Scientific Finnpipette 10 |
| Gamme de produits | FinnTip |
| Fit for Purpose | Qualité certifiée |
| Afficher plus Afficher moins |