Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipette à longueur étendue Finntip™
Code produit 10306992
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
200 μl
1000 μl
Format:
Boîte
En vrac
Rack
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
1000 pièces
400 pièces
480 pièces
960 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Format Stérilité unitSize
10306992 1000 μl Rack Stérile 480 pièces
11762534 200 μl Boîte Non stérile 400 pièces
11772534 200 μl Rack Non stérile 960 pièces
11782534 200 μl Rack Stérile 960 pièces
10563231 1000 μl En vrac Non stérile 1000 pièces
11759855 1000 μl Rack Non stérile 480 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10306992 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 9401423
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour un pipetage précis. La conception de ces pointes est basée sur nos connaissances en matière de manipulation des liquides : leurs surfaces sont uniformément lisses et hydrophobes et préviennent la rétention des liquides.
Pour un pipetage précis et exact. Les pointes de pipettes Thermo Scientific™ Finntip™ sont fabriquées avec des matières premières de haute qualité et les toutes dernières techniques de moulage. Les pointes Finntip ont été développées d’après notre expérience en termes de manipulation des liquides. Nos sites de production ultramodernes et largement automatisés, associés à notre savoir-faire, nous permettent de fabriquer des pointes aux surfaces parfaitement lisses et hydrophobes, afin de minimiser les effets de rétention de liquide.
Principales caractéristiques :
  • Surface lisse et uniforme qui minimise les effets de rétention de liquide
  • Disponibles en version stérile et non stérile
  • Options de conditionnement : en portoir ou en vrac
Qualité éprouvée
  • Options stériles certifiées exemptes de contamination par la RNase, la DNase, l’ADN, les inhibiteurs de PCR, l’ATP et les endotoxines
Gamme de pointes
  • Pointes plus longues disponibles pour les volumes de 100, 200 et 1 000 μl permettant une meilleure portée avec des consommables de laboratoire spécifiques
Traçabilité immédiate
  • Chaque portoir pour pointes possède des informations sur le volume et le lot imprimées à l’encre ; les portoirs à code couleur pratique permettent d’associer facilement la Finnpipette compatible à l’insert de portoir pour pointes de pipettes Finntip correspondant
  • Code couleur visible dans les options de conditionnement en portoir
Remarque :
Les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Finntip 1000 Ext, Non-avec filtre, Stérile, Rack
Volume (métrique) 1000 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Stérile
Modèle Finntip 1000 Ext
Longueur (impériale) 4,1 in
Longueur (métrique) 10,5 cm
Format Rack
Code couleur Bleu
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific Finnpipette
Gamme de produits FinnTip
Fit for Purpose Stérile et prêts pour la PCR
Afficher plus Afficher moins
Période de garantie limitée : Sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.