Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipette à longueur étendue Finntip™
Code produit 10563231
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
200 μl
1000 μl
Format:
Boîte
En vrac
Rack
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
1000 pièces
400 pièces
480 pièces
960 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Format Stérilité Conditionnement
10563231 1000 μl En vrac Non stérile 1000 pièces
11762534 200 μl Boîte Non stérile 400 pièces
11772534 200 μl Rack Non stérile 960 pièces
11782534 200 μl Rack Stérile 960 pièces
11759855 1000 μl Rack Non stérile 480 pièces
10306992 1000 μl Rack Stérile 480 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10563231 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 9401410
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Demande de devis en gros
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Pour un pipetage précis. La conception de ces pointes est basée sur nos connaissances en matière de manipulation des liquides : leurs surfaces sont uniformément lisses et hydrophobes et préviennent la rétention des liquides.
Pour un pipetage précis et exact. Les pointes de pipettes Thermo Scientific™ Finntip™ sont fabriquées avec des matières premières de haute qualité et les toutes dernières techniques de moulage. Les pointes Finntip ont été développées d’après notre expérience en termes de manipulation des liquides. Nos sites de production ultramodernes et largement automatisés, associés à notre savoir-faire, nous permettent de fabriquer des pointes aux surfaces parfaitement lisses et hydrophobes, afin de minimiser les effets de rétention de liquide.
  • Surface lisse et uniforme prévenant la rétention des liquides
  • Plage de volumes de 0.2 μl à 10 ml
  • Disponibles stériles ou non stériles
  • Options d’emballage : racks, sachets, boîtes, vrac et boîtes de recharge
  • Racks à code couleur pour une mise en correspondance avec la pipette Finnpipette compatible
  • Codage couleur uniquement pour les options d’emballage racks et boîtes de recharge
Remarque :
fabrication selon les normes ISO 9001, ISO  14001et ISO 13485 (certification CE/IVD)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Description Finntip 1000 Ext, sans filtre, non stérile, en vrac
Volume (métrique) 1000 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Modèle Finntip 1000 Ext
Longueur (impériale) 4,1 in
Longueur (métrique) 10,5 cm
Format En vrac
Code couleur Bleu
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific Finnpipette
Gamme de produits FinnTip
Fit for Purpose Qualité certifiée
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.