Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipette à longueur étendue Finntip™
GREENER_CHOICE
Code produit 11762534
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
200 μl
1000 μl
Format:
Boîte
En vrac
Rack
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
1000 pièces
400 pièces
480 pièces
960 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Format Stérilité unitSize
11762534 200 μl Boîte Non stérile 400 pièces
11772534 200 μl Rack Non stérile 960 pièces
11782534 200 μl Rack Stérile 960 pièces
10563231 1000 μl En vrac Non stérile 1000 pièces
11759855 1000 μl Rack Non stérile 480 pièces
10306992 1000 μl Rack Stérile 480 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11762534 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 9400100
Pour un pipetage précis. La conception de ces pointes est basée sur nos connaissances en matière de manipulation des liquides : leurs surfaces sont uniformément lisses et hydrophobes et préviennent la rétention des liquides.
Pour un pipetage précis et exact. Les pointes de pipettes Thermo Scientific™ Finntip™ sont fabriquées avec des matières premières de haute qualité et les toutes dernières techniques de moulage. Les pointes Finntip ont été développées d’après notre expérience en termes de manipulation des liquides. Nos sites de production ultramodernes et largement automatisés, associés à notre savoir-faire, nous permettent de fabriquer des pointes aux surfaces parfaitement lisses et hydrophobes, afin de minimiser les effets de rétention de liquide.
  • Surface lisse et uniforme prévenant la rétention des liquides
  • Plage de volumes de 0.2 μl à 10 ml
  • Disponibles stériles ou non stériles
  • Options d’emballage : racks, sachets, boîtes, vrac et boîtes de recharge
  • Racks à code couleur pour une mise en correspondance avec la pipette Finnpipette compatible
  • Codage couleur uniquement pour les options d’emballage racks et boîtes de recharge
Remarque :
fabrication selon les normes ISO 9001, ISO  14001et ISO 13485 (certification CE/IVD)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Finntip 200 Ext, sans filtre, non stérile,
Volume (métrique) 200 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Modèle Finntip 200 Ext
Longueur (impériale) 3 in
Longueur (métrique) 7,8 cm
Format Boîte
Code couleur Jaune
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific Finnpipette 200
Gamme de produits FinnTip
Fit for Purpose Qualité certifiée
Afficher plus Afficher moins
Période de garantie limitée : Sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.