Learn More
Thermo Scientific™ Pointes pour pipette de distribution Finntip™ Stepper
Code produit 11792574
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
500 µl
1250 µl
2.5 ml
5 ml
12,5 ml
12.5 ml
25 ml
50 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
20 pièces
25 pièces
50 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Stérilité Conditionnement
11792574 2.5 ml Stérile 50 pièces
10626111 500 µl Non stérile 100 pièces
10411891 500 µl Stérile 50 pièces
10185900 1250 µl Non stérile 100 pièces
11782574 1250 µl Stérile 50 pièces
10542481 2.5 ml Non stérile 100 pièces
10762111 5 ml Non stérile 50 pièces
11702584 5 ml Stérile 25 pièces
11742574 12.5 ml Non stérile 50 pièces
11712584 12,5 ml Stérile 25 pièces
10401891 25 ml Non stérile 20 pièces
11722584 25 ml Stérile 10 pièces
10083630 50 ml Non stérile 10 pièces
10750981 50 ml Stérile 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 11792574 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 9404193
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.00€
    133.00€ / 50 pièces
    Économisez 30.00€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Intégrez les cônes de pipette de distribution Thermo ScientificTM FinntipTM Stepper à la pipette de distribution Thermo ScientificTM FinnpipetteTM Stepper.
Intégrez les cônes de pipette de distribution Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper à la pipette de distribution Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper.
  • Cônes non stériles emballés en vrac, et cônes stériles emballés individuellement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 2.5 ml
Volume (métrique) distribué 50, 100, 150, 200, 250 µl
Filtré Sans filtre
Stérilité Stérile
Certifications/Conformité ISO 9001 et ISO 14001
Format Emballage individuel
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific FinnPipette Stepper
Gamme de produits FinnTip